等級
indicator grade
形狀
powder
顏色
faintly Faint Brown to Very Dark Brown to Very Dark Red and Black
pH值
0.0, green
0.8, yellow
10.0, blue-green
8.2, yellow
mp
230-235 °C (lit.)
&epsilon ;(消光係數)
≥50000 at 207-213 nm in methanol at 0.01 g/L
應用
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
儲存溫度
room temp
SMILES 字串
Oc1ccc(\C(c2ccccc2)=C3\C=CC(=O)c4ccccc34)c5ccccc15
InChI
1S/C27H18O2/c28-25-16-14-23(19-10-4-6-12-21(19)25)27(18-8-2-1-3-9-18)24-15-17-26(29)22-13-7-5-11-20(22)24/h1-17,28H/b27-24-
InChI 密鑰
VDDWRTZCUJCDJM-PNHLSOANSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
α-对萘酚苯是属于Benzein 家族的一种染料,在水中不可溶,在醇中可溶。α-对萘酚苯主要用作pH范围8.2-10的指示剂(主要用于酸碱滴定),在中性溶液变为碱性时导致变色。其应用包括检测包装食品中的细菌生长、活细胞、酶、细菌感染患者的氨水味及其它。
應用
α-萘酚苯可作为指示剂,用于酸碱滴定的连续进样分析技术。
危險聲明
防範說明
危險分類
Aquatic Chronic 4
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2