Merck
105945
Sigma-Aldrich
酚酞
ACS reagent
别名:
3,3-双(4-羟基苯基)-1(3H)-异苯并呋喃酮
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C20H14O4
CAS号:
分子量:
318.32
顏色索引編號:
764
Beilstein:
284423
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12171500
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.47
等級
ACS reagent
品質等級
形狀
powder
技術
titration: suitable
visual transition interval
8.0-10, colorless to red
mp
261-263 °C (lit.)
溶解度
acetone: soluble
密度
1.27 g/cm3 at 32 °C
λmax
374 nm (2nd)
552 nm
應用
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
儲存溫度
room temp
SMILES 字串
Oc1ccc(cc1)C2(OC(=O)c3ccccc23)c4ccc(O)cc4
InChI
1S/C20H14O4/c21-15-9-5-13(6-10-15)20(14-7-11-16(22)12-8-14)18-4-2-1-3-17(18)19(23)24-20/h1-12,21-22H
InChI 密鑰
KJFMBFZCATUALV-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
酚酞是酸碱滴定反应的指示剂。在pH 8.3-9.8之间,颜色呈无色至紫红色,极强酸溶液中红色,极强碱溶液中无色。
在中性水溶液中为非离子的亲脂性内酯。它在碱性溶液中以亲水性二价阴离子的形式存在。
應用
酚酞常用作生物和医学领域中的指示剂。用途:
  • 开发新技术监测真空冷冻干燥过程
  • 混凝土碳化深度的测定
  • 使用液体弹珠感知环境气体组分
  • 醋中总酸含量的测定
  • 化学去皮后,土豆中浸入氢氧化钠的检测
  • 作为模式有机物,用于检测各种环糊精材料的捕获效率,例如纳米纤维-环糊精
生化/生理作用
酚酞在酸性溶液中无色,在碱性溶液中变成粉红色。
原則
pH改变或水分子结构变化都会导致酚酞结构改变。 在中性水溶液中为非离子的亲脂性内酯,在碱性溶液中为亲水性双阴离子。
象形圖
Health hazardExclamation mark
訊號詞
Danger
危險分類
Carc. 1B - Muta. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
The experimental investigation of concrete carbonation depth
Cheng-Feng Chang, Jing-Wen Chen
Cement and Concrete Research, 36(9) (2006)
Teaching New Tricks to an Old Indicator: pH-Switchable, Photoactive Microporous Polymer Networks from Phenolphthalein with Tunable CO2 Adsorption Power
Kiskan, et al.
Macromolecules (2012)
Conn?s Biological Stains: A Handbook of Dyes, Stains and Fluorochromes for Use in Biology and Medicine (10th ed.)
RW Horobin, JW Kiernan (Eds.)
Conn?s Biological Stains (2002)
Using phenolphthalein as a promising indicator to monitor the vacuum freeze-drying process
Liu, et al.
Materials Letters, 139 (2015)
Min Guk Kim et al.
Journal of personalized medicine, 10(4) (2020-10-15)
Unbalanced dietary habits and the consumption of high protein and instant foods cause an increase in constipation. Here, we evaluated the effects of galacto-oligosaccharide (GOS) on a rat model of loperamide-induced constipation by measuring various biological markers and cecal microbiota.