等级
ACS reagent
puriss. p.a.
方案
≥99.0% (precipitation titration)
表单
powder or crystals
灼烧残渣(还原后)
≤0.02%
mp
179-182 °C (lit.)
溶解性
water: soluble(lit.)
痕量阴离子
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
nitrate (NO3-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
痕量阳离子
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤10 mg/kg
Hg+: ≤4000 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
SMILES字符串
CC(=O)O[Hg]OC(C)=O
InChI
1S/2C2H4O2.Hg/c2*1-2(3)4;/h2*1H3,(H,3,4);/q;;+2/p-2
InChI key
BRMYZIKAHFEUFJ-UHFFFAOYSA-L
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
应用
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
储存分类代码
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3