等級
ACS reagent
品質等級
agency
suitable for EPA 200.7
suitable for EPA 200.8
蒸汽密度
5.18 (vs air)
化驗
≥99.5%
形狀
crystalline powder
crystals
光學活性
[α]20/D +12.4°, c = 20 in H2O
光學純度
ee: 99% (GLC)
自燃溫度
797 °F
雜質
≤0.002% S compounds
≤0.005% insolubles
燃燒殘留物
≤0.02%
mp
170-172 °C (lit.)
負離子痕跡
chloride (Cl-): ≤0.001%
oxalate (C2O42-): passes test
phosphate (PO43-): ≤0.001%
正離子痕跡
Fe: ≤5 ppm
heavy metals (as Pb): ≤5 ppm
SMILES 字串
O[C@H]([C@@H](O)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C4H6O6/c5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10)/t1-,2-/m1/s1
InChI 密鑰
FEWJPZIEWOKRBE-JCYAYHJZSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
應用
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
302.0 °F - closed cup
閃點(°C)
150 °C - closed cup
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
其他客户在看
相关内容
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.