变更视图
100 G
$104.00
500 G
$326.00
About This Item
线性分子式:
C10H6(SO3H)2·4H2O
CAS号:
分子量:
360.36
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
推荐产品
品質等級
化驗
97%
形狀
solid
官能基
sulfonic acid
SMILES 字串
O.O.O.O.OS(=O)(=O)c1cccc2c(cccc12)S(O)(=O)=O
InChI
1S/C10H8O6S2.4H2O/c11-17(12,13)9-5-1-3-7-8(9)4-2-6-10(7)18(14,15)16;;;;/h1-6H,(H,11,12,13)(H,14,15,16);4*1H2
InChI 密鑰
ZLBLYGIIADHDKG-UHFFFAOYSA-N
一般說明
1,5-萘二磺酸四水合物与 [ n -Bu 2 SnO] n 以 1:1 的化学计量与 2,2′ 反应-联吡啶- N,N′-二氧化物 (BPDO-I) 生成 1D-配位聚合物,[n-Bu2Sn(BPDO-I)(1,5-C10H6(SO3)2)]n[1]。
應用
- 在肌强直性营养不良模型中评估维拉帕米:研究证明了维拉帕米在减轻肌强直性营养不良小鼠模型中的氯离子和钙离子通道功能障碍方面的疗效,表明其在治疗相关肌营养不良症方面的潜力(Cisco等人,2024年)。
- 使用维拉帕米进行心脏组织建模:使用人类诱导多能干细胞衍生的心脏组织测试了盐酸维拉帕米,以评估药物相互作用和心脏反应,这对于推进心脏安全性药理学至关重要(Miyagawa等人,2024年)。
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
其他客户在看
Vadapalli Chandrasekhar et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 40(1), 114-123 (2010-11-19)
The reaction of [n-Bu(2)SnO](n) with 1,5-naphthalenedisulfonic acid tetrahydrate in a 1:1 stoichiometry followed by reaction with 2,2'-bipyridine-N,N'-dioxide (BPDO-I) afforded a 1D-coordination polymer [n-Bu(2)Sn(BPDO-I)(1,5-C(10)H(6)(SO(3))(2))](n) (1) where the disulfonate ligand acts as a bridging ligand between two tin centers. An analogous reaction