生物源
synthetic
蒸汽壓力
0.4 mmHg ( 20 °C)
產品線
ReagentPlus®
化驗
99%
形狀
liquid
自燃溫度
977 °F
expl. lim.
15.7 %
環保替代產品特色
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
折射率
n20/D 1.495 (lit.)
bp
198 °C (lit.)
mp
−6 °C (lit.)
溶解度
water: soluble
密度
1.03 g/mL at 25 °C (lit.)
環保替代類別
SMILES 字串
Cn1ccnc1
InChI
1S/C4H6N2/c1-6-3-2-5-4-6/h2-4H,1H3
InChI 密鑰
MCTWTZJPVLRJOU-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
我们致力于为您提供更环保的替代产品,以符合“绿色化学的12项原则”的一项或多项原则要求。该产品具有增强催化作用。点击此处,查看更多详情。
應用
法律資訊
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
197.6 °F - closed cup
閃點(°C)
92 °C - closed cup
個人防護裝備
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter