Merck
70240
Sigma-Aldrich
1,5-萘二磺酸钠盐
technical, ~85% (T)
别名:
1,5-萘二磺酸 二钠盐
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 KG
$188.00
$188.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
1 KG
$188.00
About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H6Na2O6S2
CAS号:
分子量:
332.26
Beilstein:
3642373
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
$188.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
等级
technical
方案
~85% (T)
表单
powder
官能团
sulfonic acid
SMILES字符串
[Na+].[Na+].[O-]S(=O)(=O)c1cccc2c(cccc12)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C10H8O6S2.2Na/c11-17(12,13)9-5-1-3-7-8(9)4-2-6-10(7)18(14,15)16;;/h1-6H,(H,11,12,13)(H,14,15,16);;/q;2*+1/p-2
InChI key
YGSZNSDQUQYJCY-UHFFFAOYSA-L
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)