Merck
N6885
Sigma-Aldrich
2-萘磺酸钠
≥95% (HPLC)
别名:
2-萘磺酸 钠盐
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
25 G
$45.90
$45.90
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
25 G
$45.90
About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H7NaO3S
CAS号:
分子量:
230.22
Beilstein:
3659024
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
$45.90
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
方案
≥95% (HPLC)
表单
powder
SMILES字符串
[Na+].[O-]S(=O)(=O)c1ccc2ccccc2c1
InChI
1S/C10H8O3S.Na/c11-14(12,13)10-6-5-8-3-1-2-4-9(8)7-10;/h1-7H,(H,11,12,13);/q;+1/p-1
InChI key
YWPOLRBWRRKLMW-UHFFFAOYSA-M
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Elodie Alinat et al.
Electrophoresis, 36(14), 1555-1563 (2015-03-31)
This work focuses on the development of a CE method allowing, for the first time, the simultaneous separation of the underivatized first seven cellodextrin oligomers (glucose, cellobiose, cellotriose, cellotetraose, cellopentaose, cellohexaose, and celloheptaose), with a view to analyze the hydrolysates