Merck
262676
Sigma-Aldrich
双(三苯基膦)氯化钴
98%
别名:
Bis(triphenylphosphine)cobalt dichloride
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
5 G
$73.10
$73.10
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
5 G
$73.10
About This Item
线性分子式:
[(C6H5)3P]2CoCl2
CAS号:
分子量:
654.41
MDL编号:
UNSPSC代码:
12161600
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
$73.10
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
质量水平
方案
98%
反应适用性
core: cobalt
reagent type: catalyst
mp
236 °C (dec.) (lit.)
SMILES字符串
Cl[Co]Cl.c1ccc(cc1)P(c2ccccc2)c3ccccc3.c4ccc(cc4)P(c5ccccc5)c6ccccc6
InChI
1S/2C18H15P.2ClH.Co/c2*1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18;;;/h2*1-15H;2*1H;/q;;;;+2/p-2
InChI key
OPRPFIIIFJLFCE-UHFFFAOYSA-L
应用
  • Catalyst in three-component coupling reactions
  • Catalyst for Epoxidation reactions
  • Catalyst in Hydrovinylation of Styrene
  • Catalyst in cross-coupling reactions
  • Catalyst for dimerization reactions
  • Catalyst in oxidation reactions
相关产品
产品编号
说明
价格
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)