Merck
361844
Sigma-Aldrich
三(三苯基膦)氯化钴(I)
97%
别名:
氯化钴 (Ph3P) 3
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
5 G
$269.00
$269.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
5 G
$269.00
About This Item
线性分子式:
[(C6H5)3P]3CoCl
CAS号:
分子量:
881.24
MDL编号:
UNSPSC代码:
12161600
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
$269.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
质量水平
方案
97%
表单
powder
反应适用性
core: cobalt
reagent type: catalyst
mp
135-139 °C (dec.) (lit.)
SMILES字符串
Cl[Co].c1ccc(cc1)P(c2ccccc2)c3ccccc3.c4ccc(cc4)P(c5ccccc5)c6ccccc6.c7ccc(cc7)P(c8ccccc8)c9ccccc9
InChI
1S/3C18H15P.ClH.Co/c3*1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18;;/h3*1-15H;1H;/q;;;;+1/p-1
InChI key
RHNBOEDTKLKUEB-UHFFFAOYSA-M
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
化学计量还原剂,用于卤代有机分子的自由基二聚化反应。[1][2]
相关产品
产品编号
说明
价格
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 1
1 of 1
Sharanjeet K Bagal et al.
The Journal of organic chemistry, 69(26), 9100-9108 (2004-12-22)
The biomimetic synthesis of the bisesquiterpene lactones (+/-)-biatractylolide 1 and (+/-)-biepiasterolide 2 via dimerization of the captodative stabilized radical 8 is reported. Atractylon 7 has also been shown to be a possible intermediate during the biosynthesis of biatractylolide 1, biepiasterolide
Concise total synthesis of (-)-calycanthine, (+)-chimonanthine, and (+)-folicanthine.
Mohammad Movassaghi et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 46(20), 3725-3728 (2007-04-07)