Merck
252972
Sigma-Aldrich
乙烯基二苯基膦
95%
别名:
Ethenyldiphenylphosphine, Vinyldiphenylphosphine
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(C6H5)2PCH=CH2
CAS号:
分子量:
212.23
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352002
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
95%
表单
liquid
反应适用性
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
折射率
n20/D 1.626 (lit.)
沸点
104 °C/0.25 mmHg (lit.)
密度
1.067 g/mL at 25 °C (lit.)
官能团
phosphine
SMILES字符串
C=CP(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C14H13P/c1-2-15(13-9-5-3-6-10-13)14-11-7-4-8-12-14/h2-12H,1H2
InChI key
AJVBXLXLODZUME-UHFFFAOYSA-N
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)