化驗
99%
形狀
solid
光學活性
[α]20/D −21°, c = 2.5 in H2O
光學純度
ee: ≥99% (GLC)
bp
158 °C/0.2 mmHg (lit.)
mp
57-60 °C (dec.) (lit.)
SMILES 字串
COC(=O)[C@@H](O)[C@H](O)C(=O)OC
InChI
1S/C6H10O6/c1-11-5(9)3(7)4(8)6(10)12-2/h3-4,7-8H,1-2H3/t3-,4-/m0/s1
InChI 密鑰
PVRATXCXJDHJJN-IMJSIDKUSA-N
水污染物質分類(WGK)
WGK 3