Merck
193372
Sigma-Aldrich
2-(叔丁氧羰基氧亚氨基)-2-苯乙腈
99%, for peptide synthesis
别名:
2-(tert-Butoxycarbonyloxyimino)-2-phenyl­acetonitrile, Boc-ON
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
5 G
$68.80
25 G
$73.70
100 G
$280.00
$68.80
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
5 G
$68.80
25 G
$73.70
100 G
$280.00
About This Item
线性分子式:
(CH3)3COCOON=C(C6H5)CN
CAS号:
分子量:
246.26
Beilstein:
2217296
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352108
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
$68.80
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
产品名称
2-(叔丁氧羰基氧亚氨基)-2-苯乙腈, 99%
方案
99%
表单
powder
mp
85-88 °C (lit.)
应用
peptide synthesis
官能团
nitrile
phenyl
储存温度
−20°C
SMILES字符串
CC(C)(C)OC(=O)O\N=C(/C#N)c1ccccc1
InChI
1S/C13H14N2O3/c1-13(2,3)17-12(16)18-15-11(9-14)10-7-5-4-6-8-10/h4-8H,1-3H3/b15-11+
InChI key
QQWYQAQQADNEIC-RVDMUPIBSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
肽合成中的氨基保护试剂。
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)