Merck
20430
Sigma-Aldrich
Boc-OSu
≥98.0% (CHN), for peptide synthesis
别名:
N-琥珀酰亚胺碳酸叔丁酯, 叔丁氧羰酰丁二酰亚胺
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
5 G
$308.00
25 G
$666.00
$308.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
5 G
$308.00
25 G
$666.00
About This Item
经验公式(希尔记法):
C9H13NO5
CAS号:
分子量:
215.20
Beilstein:
1536756
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352005
eCl@ss:
32160406
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
$308.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
产品名称
Boc-OSu, ≥98.0% (CHN)
化驗
≥98.0% (CHN)
形狀
solid
mp
~95 °C (dec.)
應用
peptide synthesis
官能基
imide
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
CC(C)(C)OC(=O)ON1C(=O)CCC1=O
InChI
1S/C9H13NO5/c1-9(2,3)14-8(13)15-10-6(11)4-5-7(10)12/h4-5H2,1-3H3
InChI 密鑰
VTGFSVGZCYYHLO-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
其他說明
Boc 保护基团试剂[1][2][3]
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Stabilization of Bacillus subtilis -amylase by amino group acylation.
J Hora
Biochimica et biophysica acta, 310(1), 264-267 (1973-05-17)
H. Gross et al.
Justus Liebigs Annalen der Chemie, 725, 212-212 (1969)
M. Franke et al.
Tetrahedron Letters, 4765-4765 (1966)