Merck
190527
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-异亮氨醇
97%
别名:
(2S,3S)-2-氨基-3-甲基-1-戊醇, L-异亮氨醇
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 G
$85.40
$85.40
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
1 G
$85.40
About This Item
线性分子式:
C2H5CH(CH3)CH(NH2)CH2OH
CAS号:
分子量:
117.19
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352209
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
$85.40
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
质量水平
方案
97%
旋光性
[α]20/D +4.0°, c = 1.6 in ethanol
反应适用性
reaction type: solution phase peptide synthesis
折射率
n20/D 1.4589 (lit.)
沸点
97 °C/14 mmHg (lit.)
mp
36-39 °C (lit.)
应用
peptide synthesis
SMILES字符串
CC[C@H](C)[C@H](N)CO
InChI
1S/C6H15NO/c1-3-5(2)6(7)4-8/h5-6,8H,3-4,7H2,1-2H3/t5-,6+/m0/s1
InChI key
VTQHAQXFSHDMHT-NTSWFWBYSA-N
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
212.0 °F - closed cup
闪点(°C)
100 °C - closed cup
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)