Merck
A76206
Sigma-Aldrich
( S )-(+)-2-氨基-1-丙醇
98%
别名:
L-丙氨醇
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 G
$71.80
10 G
$449.00
$71.80
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
1 G
$71.80
10 G
$449.00
About This Item
线性分子式:
CH3CH(NH2)CH2OH
CAS号:
分子量:
75.11
Beilstein:
1718865
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352116
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
$71.80
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
品質等級
化驗
98%
形狀
liquid
光學活性
[α]20/D +18°, neat
光學純度
ee: 97% (GLC)
折射率
n20/D 1.4498 (lit.)
bp
72-73 °C/11 mmHg (lit.)
密度
0.965 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
C[C@H](N)CO
InChI
1S/C3H9NO/c1-3(4)2-5/h3,5H,2,4H2,1H3/t3-/m0/s1
InChI 密鑰
BKMMTJMQCTUHRP-VKHMYHEASA-N
應用
可与芳基腈类反应生成噁唑啉类[1][2][3]用以参与钯催化的烯丙基取代反应。[2][3]
S)-(+)-2-氨基-1-丙醇可用于通过与羰基化合物缩合制备不对称三齿席夫碱配体。[4]它也可以用作制备 4-N-[(2-羟基-1-(S)-甲基)乙基氨基] -2-亚甲基-4-(S)-苯基-丁酸丁酯的手性辅助剂。[5]
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
145.4 °F - closed cup
閃點(°C)
63 °C - closed cup
個人防護裝備
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Chiral oxidovanadium (V) complexes with tridentate Schiff bases derived from S (+)-2-amino-1-propanol: Synthesis, structure, characterization and catalytic activity.
Romanowski G and Lis T.
Inorgorganica Chimica Acta, 394, 627-634 (2013)
Towards the Determination of the Absolute Configuration of Complex Molecular Systems: Matrix Isolation Vibrational Circular Dichroism Study of (R)-2-Amino-1-propanol.
Tarczay G, et al.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 45(11), 1775-1777 (2006)
Tetrahedron Asymmetry, 4, 1785-1785 (1993)
Tetrahedron Letters, 34, 3149-3149 (1993)
Tetrahedron Letters, 34, 7725-7725 (1993)