Merck
190438
Sigma-Aldrich
(S)-(-)-2-氨基-3-苯基-1-丙醇
98%, optical purity ee: 99% (HPLC)
别名:
L-苯丙氨醇
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C6H5CH2CH(NH2)CH2OH
CAS号:
分子量:
151.21
Beilstein:
2208238
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352116
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
98%
形狀
solid
光學活性
[α]22/D −22.8°, c = 1.2 in 1 M HCl
光學純度
ee: 99% (HPLC)
mp
92-94 °C (lit.)
SMILES 字串
N[C@H](CO)Cc1ccccc1
InChI
1S/C9H13NO/c10-9(7-11)6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9,11H,6-7,10H2/t9-/m0/s1
InChI 密鑰
STVVMTBJNDTZBF-VIFPVBQESA-N
一般說明
( S )-(-)-2-氨基-3-苯基-1-丙醇是一种手性氨基醇。
應用
( S )-(-)-2-氨基-3-苯基-1-丙醇可与 5-硝基水杨醛发生缩合反应生成 ( S )-2- [(1-苄基-2-羟基乙基亚氨基)甲基]-4-硝基苯酚(一种新的手性席夫碱)。它与取代水杨醛反应生成三齿手性席夫碱配体,可形成 H 键合手性超分子金属-有机结构。也可用于合成一种非天然三肽,可增强甲氧西林对耐甲氧西林 金黄色葡萄球菌的抗菌活性
可与腈类反应生成噁唑啉类,用以参与钯催化的烯丙基取代反应。也可用于酰胺化手性拆分和 NADH 建模。
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
访问文档库
Chiral supramolecular metal-organic architectures from dinuclear copper complexes.
Pradeep CP and Das SK.
Polyhedron, 28(3), 630-636 (2009)
Intramolecular hydrogen transfer in (S)-2-[(1-benzyl-2-hydroxyethylimino) methyl]-4-nitrophenol, a new chiral Schiff base.
Pradeep CP.
Acta Crystallographica Section E, Structure Reports Online, 61(11), o3825-o3827 (2005)
Tetrahedron Letters, 34, 7081-7081 (1993)
Tripeptide LY301621 and its diastereomers as methicillin potentiators against methicillin resistant Staphylococcus aureus.
Bid CN, et al.
The Journal of Antibiotics, 50(3), 283-285 (1997)
Tetrahedron Letters, 34, 2015-2015 (1993)