Merck
183490
Sigma-Aldrich
4-苯基吡啶氮氧化物
98%
别名:
4-苯基吡啶 1-氧化物, 4-苯基吡啶氧化物, 对苯基吡啶N-氧化物
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
5 G
$114.00
25 G
$397.00
$114.00
预计发货时间2025年4月21日详情
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
5 G
$114.00
25 G
$397.00
About This Item
经验公式(希尔记法):
C11H9NO
CAS号:
分子量:
171.20
Beilstein:
121493
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
$114.00
预计发货时间2025年4月21日详情
获取大包装报价
方案
98%
表单
powder
mp
153-155 °C (lit.)
官能团
phenyl
SMILES字符串
[O-][n+]1ccc(cc1)-c2ccccc2
InChI
1S/C11H9NO/c13-12-8-6-11(7-9-12)10-4-2-1-3-5-10/h1-9H
InChI key
VZOPVKZLLGMDDG-UHFFFAOYSA-N
应用
4-苯基吡啶 N-氧化物可用于化学合成研究。
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Michal Liberka et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 25(2) (2020-01-16)
The combinations of Co(II), octacyanidotungstate(V), and monodentate pyridine N-oxide (pyNO) or 4-phenylpyridine N-oxide (4-phpyNO) led to crystallization of novel crystalline phases {CoII[CoII8(pyNO)12(MeOH)12][WV(CN)8]6} (1) and {CoII[CoII8(4-phpyNO)7(MeOH)17][WV(CN)8]6}·7MeOH·(4-phpyNO)3 (2). In both architectures, metal-cyanide clusters are coordinated by N-oxide ligands in a simple monodentate