Merck
P42606
Sigma-Aldrich
4-甲基吡啶-N-氧化物
98%
别名:
4-甲基吡啶氧化物
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
25 G
$76.00
$76.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
25 G
$76.00
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H7NO
CAS号:
分子量:
109.13
Beilstein:
106329
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
$76.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
质量水平
方案
98%
表单
crystals
mp
182-185 °C (lit.)
SMILES字符串
Cc1cc[n+]([O-])cc1
InChI
1S/C6H7NO/c1-6-2-4-7(8)5-3-6/h2-5H,1H3
InChI key
IWYYIZOHWPCALJ-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
闪点(°F)
300.2 °F - closed cup
闪点(°C)
149 °C - closed cup
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)