Merck
178012
Sigma-Aldrich
1,2-二溴乙基苯
≥98%
别名:
1,2-二溴-1-苯乙烷, 二溴化苯乙烯, 苯乙烯二溴化物
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
100 G
$190.00
500 G
$560.00
$190.00
国内现货,预计发货时间2025年4月16日详情
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
100 G
$190.00
500 G
$560.00
About This Item
线性分子式:
C6H5CH(Br)CH2Br
CAS号:
分子量:
263.96
Beilstein:
907323
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
$190.00
国内现货,预计发货时间2025年4月16日详情
获取大包装报价
品質等級
化驗
≥98%
形狀
solid
bp
139-141 °C/15 mmHg (lit.)
mp
70-74 °C (lit.)
官能基
bromo
phenyl
SMILES 字串
BrCC(Br)c1ccccc1
InChI
1S/C8H8Br2/c9-6-8(10)7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6H2
InChI 密鑰
SHKKTLSDGJRCTR-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
检测大鼠中1,2-二溴-1-苯乙烷的代谢[1]
應用
  • Effects of the biocide methylisothiazolinone on Xenopus laevis wound healing and tail regeneration.:该研究评估2-甲基-4-异噻唑啉-3-酮对两栖动物再生过程的影响,有助了解它的生物作用和潜在毒性(Delos Santos et al., 2016)。
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
C E Zoetemelk et al.
Drug metabolism and disposition: the biological fate of chemicals, 15(3), 418-425 (1987-05-01)
The metabolism of 1,2-dibromo-1-phenylethane (DBPE) was studied in rats. Administration of DBPE orally, in doses of 0.25-1.25 mmol/kg (66-330 mg/kg), to male Wistar rats resulted in the excretion of a single mercapturic acid in urine. The methyl esters of three