Merck
Strona głównaEkspresja białekCzynniki wzrostu pochodzenia płytkowego (PDGF)
Czynniki wzrostu pochodzenia płytkowego (PDGF)
Jennifer Fries
Płytkowy czynnik wzrostu jest głównym mitogenem występującym w surowicy ssaków i jest uwalniany z płytek krwi podczas tworzenia skrzepów.1 PDGF wywołuje wielofunkcyjne działania z różnymi komórkami, w tym mitogenezę komórek pochodzących z mezodermy, zwiększoną syntezę macierzy zewnątrzkomórkowej oraz chemotaksję i aktywację neutrofili, monocytów i fibroblastów. PDGF jest mitogenny dla fibroblastów skóry i ścięgien, komórek mięśni gładkich naczyń, komórek glejowych i chondrocytów. PDGF wydaje się współdziałać z transformującym czynnikiem wzrostu-1 w przyspieszaniu gojenia się ran.2 Jednak PDGF może być również patogenny w miażdżycy tętnic i nowotworach.3 Aktywność mitogenna wszystkich produktów PDGF jest testowana w hodowli przy użyciu szwajcarskich komórek 3T3 lub fibroblastów NR6-3T3.4
Czynniki wzrostu pochodzenia płytkowego (PDGF)
Czynniki wzrostu pochodzenia płytkowego - AA (PDGF-AA)
Czynniki wzrostu pochodzenia płytkowego - AB (PDGF-AB)
Czynniki wzrostu pochodzenia płytkowego - BB (PDGF-BB)
Materiały
Loading
Referencje
1.
Ross R, Glomset J, Kariya B, Harker L. 1974. A Platelet-Dependent Serum Factor That Stimulates the Proliferation of Arterial Smooth Muscle Cells In Vitro. Proceedings of the National Academy of Sciences. 71(4):1207-1210. https://doi.org/10.1073/pnas.71.4.1207
2.
Pierce GF, Mustoe TA, Lingelbach J, Masakowski VR, Griffin GL, Senior RM, Deuel TF. 1989. Platelet-derived growth factor and transforming growth factor-beta enhance tissue repair activities by unique mechanisms.. 109(1):429-440. https://doi.org/10.1083/jcb.109.1.429
3.
Ross R. 1981. George Lyman Duff Memorial Lecture. Atherosclerosis: a problem of the biology of arterial wall cells and their interactions with blood components.. Arteriosclerosis. 1(5):293-311. https://doi.org/10.1161/01.atv.1.5.293
4.
Raines EW, Ross R. 1985. [58] Purification of human platelet-derived growth factor.749-773. https://doi.org/10.1016/0076-6879(85)09128-5