Merck
Strona głównaProfilowanie kannabinoidów i testowanie mocy konopi indyjskich i produktów z konopi indyjskichPrzepływ pracy dla analizy kannabinoidów w konopiach i produktach zawierających konopie
Przepływ pracy dla analizy kannabinoidów w konopiach i produktach zawierających konopie
Sunil Badal, Senior Scientist1, Uma Sreenivasan, Head of Reference Materials R&D1
1-Round Rock, USA
Przygotowanie próbki
Cannabis products sample preparation
    Standaryzacja i kalibracja
    Standardization and calibration for HPLC analysis
      Chromatografia
      High-performance liquid chromatographic analysis
        Pomiar i analiza
        Measurement & Analysis
          Wprowadzenie: Analiza HPLC kannabinoidów w konopiach indyjskich i produktach konopnych
          Legalizacja i używanie konopi, rekreacyjnych i medycznych konopi indyjskich rozszerza się na całym świecie. Kannabidiol (CBD) i tetrahydrokannabinol (THC) zawierające produkty z konopi indyjskich są spożywane w różnych formach, takich jak kwiaty, długopisy vape, produkty spożywcze, koncentraty, nalewki, napoje, produkty do stosowania miejscowego, kapsułki itp. Te produkty z konopi, CBD i marihuany muszą być testowane, aby zapewnić dokładne etykietowanie zawartości i bezpieczeństwo konsumentów. Badanie wykazało, że tylko 17% produktów jadalnych było dokładnie oznakowanych podczas testowania 75 różnych produktów jadalnych zawierających konopie indyjskie.1 Ze względu na złożoność matryc produktów z konopi indyjskich, przygotowanie próbek do badań kannabinoidów jest bardzo trudne. Dokładne procedury ekstrakcji i analizy są wymagane w celu zapewnienia właściwej regulacji tych produktów. W tym badaniu zbadaliśmy proste i dokładne metody przygotowania próbek do analizy kannabinoidów z kilku matryc. 
          Praca ta zapewnia kompletny przepływ pracy HPLC-PDA (wysokosprawna chromatografia cieczowa - matryca fotodiodowa) do analizy kannabinoidów przy użyciu:
          • Szczegółowe przygotowanie próbek pąków konopi, oleju konopnego, czekolady, gumy, cukierków i kremu.
          • Demonstracja dwóch metod HPLC w celu oddzielenia siedemnastu kannabinoidów; jedna oparta na acetonitrylu jako modyfikatorze organicznym i kolumnie Ascentis® Express C18; druga oparta na metanolu jako modyfikatorze organicznym i kolumnie Ascentis® Express C8.
          • Przygotowanie krzywej kalibracyjnej przy użyciu certyfikowanych materiałów referencyjnych (CRM).
          • Testowanie siły działania kannabinoidów w różnych matrycach.
          Struktura chemiczna 17 kannabinoidów
          Kannabinoidy to związki występujące w konopiach indyjskich lub związki syntetyczne, które mogą wchodzić w interakcje z układem endokannabinoidowym. Istnieje ponad 100 różnych kannabinoidów, które zostały wyizolowane z konopi indyjskich. Wiele z tych kannabinoidów to izomery lub związki o bardzo podobnej strukturze. Delta9-tetrahydrokannabinol (∆9-THC) jest najbardziej znaczącym głównym związkiem psychoaktywnym, a kannabidiol (CBD) jest kolejnym głównym niepsychoaktywnym składnikiem konopi indyjskich. Struktury ∆9-THC, CBD i niektórych innych kannabinoidów analizowanych opisywaną tu metodą przedstawiono na Rysunku 1.
          Struktury chemiczne siedemnastu kannabinoidów analizowane metodą HPLC-PDA (wysokosprawna chromatografia cieczowa - matryca fotodiodowa)
          Rysunek 1.Struktury chemiczne siedemnastu kannabinoidów analizowanych w tym badaniu.
          Przygotowanie fazy ruchomej HPLC
          W niniejszym badaniu przedstawiono dwie oddzielne metody HPLC. Instrukcje przygotowania fazy ruchomej dla obu metod są wymienione w Tabeli 1 poniżej.
          Tabela 1.Instrukcje dotyczące przygotowania fazy ruchomej
          Przygotowanie identyfikacji pików i roztworów kalibracyjnych
          Roztwory kalibracyjne dla 17 mieszanin kannabinoidów przygotowano z certyfikowanych materiałów referencyjnych (CRM), jak opisano w Tabeli 2 poniżej.
          Tabela 2.Instrukcje przygotowania roztworów do identyfikacji pików i kalibracji.
          Parametry rozwoju metody HPLC
          Dwie oddzielne metody HPLC-PDA zostały przetestowane pod kątem separacji 17 kannabinoidów. Metoda szybkiego gradientu acetonitrylu oparta jest na kolumnie Ascentis® Express C18 z acetonitrylem jako modyfikatorem organicznym, podczas gdy metoda niskokosztowego metanolu oparta jest na kolumnie Ascentis® Express C8 z metanolem jako modyfikatorem organicznym. Szczegóły wszystkich parametrów HPLC podsumowano w Tabeli 3 i Tabeli 4 poniżej.
          Tabela 3.Parametry metody dla metody szybkiego gradientu acetonitrylu.
          Tabela 4.Parametry metody dla taniej metody metanolowej.
          Przygotowanie próbki pąków konopi
          Próbka pąków konopi musi zostać zmielona na małe cząstki, aby zapewnić maksymalną liczbę kannabinoidów do ekstrakcji. Ten etap homogenizacji jest prawdopodobnie największym wyzwaniem, jeśli nie jest dostępny odpowiedni sprzęt do homogenizacji. Homogenizacja w niskiej temperaturze, taka jak zamrożone mielenie kulowe, jest preferowaną metodą homogenizacji bez degradacji próbki. Jednakże, młynek kriogeniczny, jak sugeruje ten artykuł, może być używany jako alternatywa dla eksperymentów na małą skalę. Instrukcje krok po kroku dotyczące przygotowania próbki pąków konopi opisano poniżej:
          1. Homogenizuj próbkę pąków konopi za pomocą młynka kriokubkowego lub innego odpowiedniego procesu mielenia zamrożonych kulek.
          2. Dokładnie zważ 0,5±0.01 g zhomogenizowanej próbki i przenieś ją do 50 ml polipropylenowej probówki wirówkowej.
          3. Dozuj 20 ml etanolu do probówki i worteksuj przez 1 minutę, a następnie inkubuj na poziomej wytrząsarce przez 30 minut.
          4. Wiruj próbkę przy 4000 obr / min przez 5 minut, aby osuszyć materiał roślinny.
          5. Wlać supernatant do 50 ml bursztynowej kolby miarowej i odstawić na bok do drugiej ekstrakcji.
          6. Przeprowadź drugą ekstrakcję materiału 20 ml etanolu i ekstrahuj do 50 ml bursztynowej kolby miarowej zawierającej zawartość pierwszej ekstrakcji.
          7. Napełnij kolbę etanolem do kreski i dobrze wymieszaj.
          8. Przefiltruj próbkę bezpośrednio do fiolki HPLC z membraną PTFE 0,2 µm do analizy.
          9. Wykonaj rozcieńczenie próbki metanolem w stosunku 1:10 i 1:100 (Należy pamiętać, że poziom rozcieńczenia można dostosować tak, aby mieścił się w krzywej kalibracji. W celu ilościowego oznaczenia różnych kannabinoidów konieczne może być zastosowanie różnych poziomów rozcieńczenia. W razie potrzeby przeprowadź analizę przesiewową z rozcieńczeniem 1:10, 1:100 i 1:1000).
          Schemat przygotowania próbki pąków konopi do analizy 17 kannabinoidów metodą HPLC-PDA krok po kroku
          Rysunek 2.Proces przygotowania próbki dla pąków konopi.
          Przygotowanie próbki oleju konopnego
          Ponieważ olej konopny łatwo rozpuszcza się w odpowiednich rozpuszczalnikach, przygotowanie próbki oleju konopnego jest stosunkowo proste. Próbka oleju konopnego jest najpierw mieszana w odpowiedniej objętości izopropanolu, a następnie rozcieńczana w metanolu. Instrukcje krok po kroku podano poniżej:
          1. Zważ 10 µL próbki oleju konopnego w fiolce autosamplera. Zapisz masę. (Jeśli dokładne zważenie 10 µL nie jest możliwe, postępuj zgodnie z alternatywną metodą opisaną poniżej w notatce)
          2. Dodaj 495 µL izopropanolu (IPA) i dobrze wymieszaj worteksem przez 1 minutę. 
          3. Dodaj 495 µL metanolu i dobrze wymieszaj worteksem przez 1 minutę (końcowe rozcieńczenie 100X).
          4. Użyj tego roztworu do analizy wszystkich pomniejszych kannabinoidów z wyjątkiem CBD.
          5. Przeprowadź rozcieńczenie metanolem w stosunku 1:10 w celu oznaczenia ilościowego CBD.
          Uwaga: Do oznaczenia ilościowego różnych kannabinoidów może być konieczne użycie różnych poziomów rozcieńczenia. Jeśli dokładne ważenie nie jest możliwe dla próbki oleju konopnego o objętości 10 µL, do analizy można użyć większej ilości próbki, a objętości rozpuszczalników należy odpowiednio zwiększyć. Na przykład, 50 µL oleju konopnego można wymieszać w 5 ml izopropanolu w kolbie miarowej o pojemności 10 ml, a następnie uzupełnić do kreski metanolem, po czym odpowiednio rozcieńczyć.
          Przygotowanie próbki czekolady
          Próbki czekolady nie rozpuszczają się łatwo w rozpuszczalnikach metanolu lub acetonitrylu (ACN). Próbka musi zostać rozpuszczona w wodzie, aby doprowadzić ją do roztworu, a następnie wyekstrahowana do fazy organicznej przy użyciu etapu ekstrakcji techniki QuEChERS.2 Sole w procesie ekstrakcji QuEChERS skutecznie wymuszają oddzielenie ACN od warstwy wodnej. Cukry pozostają rozpuszczone w fazie wodnej, podczas gdy niektóre lipidy są nadal zatrzymywane w fazie organicznej. Jeśli ekstrakt z lipidami zostanie wstrzyknięty bez dalszej obróbki, znacznie skróci to żywotność kolumny. Dlatego w celu przygotowania końcowego ekstraktu należy wykonać techniki takie jak zimowanie. Poniżej przedstawiono instrukcje krok po kroku dotyczące przygotowania próbek czekolady do badania siły działania kannabinoidów:
          1. Rozpuścić 1 g próbki czekolady w 15 ml ciepłej wody (~75 °C) w 50 ml probówce wirówkowej. 
          2. Dodaj 15 ml ACN i wstrząsaj ręcznie przez 10 s.
          3. Dodaj niebuforowaną mieszaninę soli QuEChERS (4 g MgSO4 i 1 g NaCl) i wstrząsaj w automatycznej wytrząsarce przez 5 minut.
          4. Wiruj z prędkością 4300 RPM przez 5 minut.
          5. Odciągnij górną warstwę (15 ml) do analizy HPLC/UV.
          6. Przechowuj ekstrakt w temperaturze -20 °C przez 30 minut w celu zimowania i odwiruj przy 4000 RPM przez 2 minuty. Alternatywnie, przechowywać ekstrakt w lodówce przez ~ 3 godziny w celu zimowania w przypadku, gdy zamrażarka -20 °C nie jest dostępna i odwirować.
          7. Wirować przez 2 minuty i pobrać górną warstwę.
          8. Przefiltruj próbkę bezpośrednio do fiolki HPLC z membraną PTFE 0,2 µm do analizy.
          9. Wykonaj rozcieńczenia próbki metanolem w stosunku 1:10, 1:100 i 1:1000. (Należy pamiętać, że poziom rozcieńczenia można dostosować tak, aby mieścił się w krzywej kalibracji. W celu ilościowego oznaczenia różnych kannabinoidów konieczne może być zastosowanie różnych poziomów rozcieńczenia. W razie potrzeby przeprowadź analizę przesiewową z rozcieńczeniami 1:10, 1:100 i 1:1000).
          Schemat krok po kroku przygotowania próbki czekolady do analizy 17 kannabinoidów metodą HPLC-PDA
          Rysunek 3.Proces przygotowania próbki czekolady.
          Przygotowanie próbek gumy do żucia
          Przygotowanie próbek gumy do żucia jest podobne do przygotowania czekolady, ale niekoniecznie wymaga etapu zimowania, ponieważ próbki gumy do żucia zazwyczaj nie zawierają lipidów. Podobnie jak czekolada, próbki żelków również nie rozpuszczają się w metanolu i muszą być najpierw rozpuszczone w wodzie, a następnie poddane procesowi ekstrakcji QuEChERS. Instrukcje krok po kroku dotyczące przygotowania próbek żelków znajdują się poniżej.
          Schemat krok po kroku przygotowania próbki gumowatej do analizy 17 kannabinoidów metodą HPLC-PDA
          Rysunek 4.Proces przygotowania próbki gumowatej.
          1. Zapisać wagę jednej żelki. Rozpuść jedną żelkę w 25 ml ciepłej wody w 50 ml probówce wirówkowej. (Uwaga: Ponieważ jeden żelki ma zwykle ~5-6 g, potrzebuje więcej wody do rozpuszczenia. Próbkę gumy można pociąć na kawałki, aby przyspieszyć rozpuszczanie.
          2. Dodaj 15 ml ACN i wstrząsaj ręcznie przez 10 sekund.
          3. Dodaj niebuforowaną sól QuEChERS (4 g MgSO4 i 1 g NaCl) i wstrząsaj w automatycznej wytrząsarce przez 5 minut.
          4. Wiruj z prędkością 4300 RPM przez 5 minut.
          5. Odciągnij górną warstwę (15 ml) do analizy HPLC/UV.
          6. Przefiltruj próbkę bezpośrednio do fiolki HPLC z membraną PTFE 0,2 µm do analizy.
          7. Wykonaj rozcieńczenia próbki metanolem w stosunku 1:10 i 1:100. (Należy pamiętać, że poziom rozcieńczenia można dostosować tak, aby mieścił się w krzywej kalibracji. W celu ilościowego oznaczenia różnych kannabinoidów może być konieczne zastosowanie różnych poziomów rozcieńczenia. W razie potrzeby przeprowadź analizę przesiewową z rozcieńczeniami 1:10, 1:100 i 1:1000).
          Przygotowanie próbki dla cukierków
          Przygotowanie próbki dla twardych cukierków jest podobne jak w przypadku żelków i również nie wymaga zimowania. Cukierki można połamać na małe kawałki, aby przyspieszyć rozpuszczanie w wodzie. Ponadto, mniejszy rozmiar próbki (1-2 g) może być użyty do rozpuszczenia w 15 ml wody lub cały cukierek (4-6 g) może być rozpuszczony w 25 ml wody w pierwszym etapie.
          Przygotowanie próbki kremu
          Kannabinoidy z próbki kremu mogą być ekstrahowane do rozpuszczalnika przez worteksowanie i sonikację stopionej próbki zanurzonej w rozpuszczalniku ekstrakcyjnym. Poniżej znajdują się instrukcje krok po kroku dotyczące przygotowania próbki kremu:
          1. Odważ 1 g kremu w szklanej fiolce o pojemności 20 ml i zapisz dokładną wagę.
          2. Ogrzej ją w łaźni wodnej, aby stała się płynna.
          3. Dodaj 10 ml metanolu i worteksuj przez 1 minutę.
          4. Sonicate przez 5 minut. Następnie wszystkie kannabinoidy powinny zostać wyekstrahowane do metanolu.
          5. Filtruj przez filtr PTFE 0,2 µm.
          6. Rozcieńcz 1:10 i 1:100 metanolem do analizy.
          Wyniki i dyskusja
          Przydatność systemu: Rozwiązania do identyfikacji pików
          Opracowano dwie oddzielne metody HPLC-PDA do rozdzielania mieszanin 17 kannabinoidów. Chromatogramy przedstawiające rozdzielenie 17 mieszanin kannabinoidów każdą z metod przedstawiono na Rysunku 5 i Rysunku 6. Należy zauważyć, że kolejność elucji jest inna dla każdej metody. W przypadku metody acetonitrylowej z szybkim gradientem wszystkie 17 analitów eluuje się w ciągu 8 minut, podczas gdy tania metoda metanolowa zajmuje 12 minut. Obliczenia kosztów sugerują, że niskokosztowa metoda metanolowa może zaoszczędzić 40 USD na wstrzyknięciu w porównaniu z metodą acetonitrylową.3 Pozostałe dane przedstawione tutaj dotyczą metody acetonitrylowej, jednak metoda metanolowa jest przedstawiona jako alternatywa i może być stosowana, jeśli zanieczyszczenia współwystępują z analitem będącym przedmiotem zainteresowania. Ponieważ kolejność elucji jest różna, zanieczyszczenia pokrywające się z analitami w jednej metodzie mogą oddzielić się w innej metodzie. Zależy to od indywidualnych eksperymentów.  
          Chromatogram HPLC mieszaniny 17 kannabinoidów uzyskany metodą szybkiego gradientu acetonitrylu
          Rysunek 5.Chromatogram dla 17 mieszanek kannabinoidów uzyskany metodą szybkiego gradientu acetonitrylu.
          Chromatogram HPLC 17 mieszanek kannabinoidów uzyskanych przy użyciu taniej metody metanolowej
          Rysunek 6.Chromatogram dla 17 mieszanek kannabinoidów uzyskanych przy użyciu taniej metody metanolowej.
          Krzywe kalibracji
          Sześciopunktowe krzywe kalibracyjne uzyskane przy użyciu metody szybkiego gradientu acetonitrylu dla 17 kannabinoidów w zakresie 0,25-100 µg/ml.
          Rysunek 7.Sześciopunktowe krzywe kalibracyjne uzyskane metodą szybkiego gradientu acetonitrylu dla 17 kannabinoidów w zakresie 0,25-100 µg/ml. Podobne krzywe kalibracyjne uzyskano metodą metanolową.
          Kwantyfikacja
          Wzór obliczania stężenia kannabinoidów
          Następujący wzór jest używany do obliczania stężenia kannabinoidów:
          Gdzie,
          Df = współczynnik rozcieńczenia po ekstrakcji
          Fv = końcowa objętość ekstrakcji (ml)
          Aby przeliczyć mg/g na procent wagowy, wynik jest dzielony przez 1000 i mnożony przez 100:
          Stężenie kannabinoidów (%) = (Stężenie kannabinoidów (mg/g)/1000) * 100
          Moc kannabinoidów w pąkach konopi
          Moc kannabinoidów w pąkach konopi musi być podawana na podstawie suchej masy próbki. W tym przypadku zawartość wilgoci określono za pomocą miareczkowania Karla Fischera (KF, kulometria) i stwierdzono, że wynosi ona 8,175%. Szczegółowy opis metody KF można znaleźć w innym miejscu.4 Stężenie kannabinoidów określone metodą szybkiego gradientu acetonitrylu podano poniżej na Rysunku 8 i Tabeli 5 jako przykład. Podobne wyniki uzyskano również w metodzie metanolowej (nie podano ich tutaj). Końcowy ekstrakt uzyskany z przygotowania próbki rozcieńczono 1:10 i 1:100 razy. Wszystkie trzy poziomy rozcieńczenia wykorzystano do ilościowego określenia stężenia kannabinoidów. Na przykład, stężenie CBGA jest określane na podstawie poziomu rozcieńczenia 1:100, a ∆9-THC jest określane na podstawie wstrzyknięcia czystego roztworu ekstraktu. Tabela 5 pokazuje siłę działania kannabinoidów w stanie obecnym (mokrym) oraz w przeliczeniu na suchą masę.
          Wykres kołowy przedstawiający stężenia kannabinoidów określone metodą HPLC-PDA w próbce pąka konopi przy użyciu metody szybkiego gradientu acetonitrylu.
          Rysunek 8.Wykres kołowy przedstawiający oznaczone stężenia kannabinoidów w próbce pąka konopi przy użyciu metody szybkiego gradientu acetonitrylu.
          Tabela 5.Stężenie kannabinoidów w próbce pąków konopi oznaczono za pomocą analizy HPLC-PDA przy użyciu metody szybkiego gradientu acetonitrylu. Suchą masę określono na podstawie zawartości wilgoci wynoszącej 8,175%.
          Potencjał kannabinoidów w oleju konopnym
          Próbkę oleju konopnego przygotowano zgodnie z opisem w sekcji przygotowania próbki, a roztwór podstawowy rozcieńczono metanolem w stosunku 1:10. Zarówno rozcieńczone, jak i nierozcieńczone roztwory podstawowe analizowano za pomocą HPLC-PDA. Próbka oleju konopnego zawierała sześć kannabinoidów, w tym CBDV, CBG, CBD, CBN, ∆9-THC i CBC. Wszystkie stężenia kannabinoidów mieściły się w krzywej kalibracji z pierwszym nierozcieńczonym roztworem podstawowym, z wyjątkiem CBD. Stężenie CBD mieściło się w krzywej kalibracji z rozcieńczonym roztworem 1:10. Ilościowanie przeprowadzono przy odpowiednich poziomach rozcieńczenia, a wyniki podano w Tabeli 6
          Tabela 6.Stężenie kannabinoidów w próbce oleju konopnego oznaczono za pomocą analizy HPLC-PDA przy użyciu metody szybkiego gradientu acetonitrylu.
          Potencjał kannabinoidowy w próbce gumy do żucia
          Końcowy ekstrakt próbki gumy do żucia rozcieńczono metanolem w stosunku 1:20. Rozcieńczona próbka została użyta do ilościowego oznaczenia stężenia CBD, jak pokazano w Tabeli 7 poniżej.
          Tabela 7.Stężenie CBD w próbce gumy do żucia, określone za pomocą analizy HPLC-PDA przy użyciu metody szybkiego gradientu acetonitrylu.
          Stężenie kannabinoidów w czekoladzie
          Końcowy ekstrakt próbki czekolady rozcieńczono metanolem w stosunku 1:20. Oba poziomy rozcieńczenia wykorzystano do ilościowego oznaczenia stężenia kannabinoidów. Wykryto cztery kannabinoidy powyżej LOQ. Wyniki podsumowano w Tabeli 8. Niski procent RSD dla określonych wartości z różnych podwielokrotności sugeruje, że metoda przygotowania próbki ma dobrą powtarzalność.
          Tabela 8.Stężenia kannabinoidów określone w próbce czekolady przy użyciu metody metanolowej.
          Potencjał kannabinoidowy w cukierkach
          Końcowy ekstrakt próbki cukierków rozcieńczono metanolem w stosunku 1:20. Rozcieńczona próbka została użyta do ilościowego oznaczenia stężenia CBD, jak pokazano w Tabeli 9 poniżej.
          Tabela 9.Stężenie CBD oznaczone w próbce cukierków przy użyciu metody metanolowej.
          Potencjał kannabinoidów w kremie
          Poddano analizie trzy podwielokrotności próbki kremu. Wyniki są wymienione w Tabeli 10. Średnie stężenie CBD określono na 21,973 mg/g przy % RSD wynoszącym 5,4 (n=3).
          Tabela 10.Stężenie CBD w matrycy kremu oznaczane metodą szybkiego gradientu acetonitrylu
          Analiza widm UV
          Identyfikacja analitów w analizie HPLC-UV zależy od czasów retencji i może być zagrożona przez współwystępujące piki. Aby upewnić się, że żadne zanieczyszczenie nie współwystępuje z pikiem zainteresowania lub aby uniknąć błędnej identyfikacji z powodu tych samych czasów retencji obcych analitów, porównaliśmy widma absorpcji UV analitów z widmami wzorców. Ta analiza widm absorpcji UV zminimalizowała wpływ zanieczyszczeń. Na przykład w ekstrakcie z czekolady wystąpił pik w czasie retencji CBDA, ale widmo absorpcji UV nie odpowiadało widmu wzorca CBDA i dlatego zostało wyeliminowane z raportowania jako CBDA. Na Rysunku 9 pokazano przykłady pasujących i niepasujących widm wzorców z podejrzanymi pikami. Analiza widm absorpcji UV została przeprowadzona dla każdego typu próbki w celu wyeliminowania takich błędnych identyfikacji.
          Nałożenie widm absorpcji UV podejrzanych pików CBDA i CBD z ekstraktu czekoladowego na widma wzorców.
          Rysunek 9.Nałożenie widm absorpcji UV podejrzanych pików CBDA (A) i CBD (B) z ekstraktu czekolady z widmami wzorców. A) Pokazuje, że podejrzane CBDA nie ma pasujących widm ze standardem, podczas gdy B) pokazuje, że podejrzane CBD ma pasujące widma ze standardem (fioletowa linia nie jest widoczna z powodu nakładania się).
          Wnioski
          Zademonstrowano przygotowanie próbek do analizy kannabinoidów z kilku matryc, takich jak pączki konopi, olej konopny, żelki, cukierki, czekolada i śmietana. Do ilościowego oznaczania kannabinoidów zastosowano dwie metody HPLC-PDA oparte na kolumnach Ascentis® Express C18 i C8; jedną opartą na acetonitrylu, a drugą na metanolu jako modyfikatorze organicznym. Metoda szybkiego gradientu acetonitrylu jest szybsza. Z drugiej strony, metoda metanolowa jest bardziej opłacalna w przeliczeniu na jedno wstrzyknięcie w porównaniu z metodą acetonitrylową. Określenie siły działania kannabinoidów dla pąków konopi na podstawie suchej masy próbki uzyskano poprzez określenie zawartości wilgoci metodą miareczkowania Karla Fischera (kulometria). Omówiono również analizę widma absorpcji UV w celu uniknięcia błędnej identyfikacji lub zminimalizowania wpływu współwystępujących zanieczyszczeń.
          Zobacz więcej informacji na temat naszej oferty na stronie:
          Materiały
          Loading
          Referencje
          1.
          Vandrey R, Raber JC, Raber ME, Douglass B, Miller C, Bonn-Miller MO. 2015. Cannabinoid Dose and Label Accuracy in Edible Medical Cannabis Products. JAMA. 313(24):2491. https://doi.org/10.1001/jama.2015.6613
          2.
          Anastassiades M, Lehotay SJ, Štajnbaher D, Schenck FJ. 2003. Fast and Easy Multiresidue Method Employing Acetonitrile Extraction/Partitioning and "Dispersive Solid-Phase Extraction" for the Determination of Pesticide Residues in Produce. 86(2):412-431. https://doi.org/10.1093/jaoac/86.2.412
          3.
          Brandes H. 2022. Cannabis Potency testing: method development and cost considerations. [Internet]. SigmaAldrich.com.[cited 21 Sep 2022]. Available from: https://www.sigmaaldrich.com/technical-documents/technical-article/environmental-testing-and-industrial-hygiene/cannabis-testing/cannabis-potency-testing
          4.
          Piper A, Herzig B, Straub-Jubb B. 2022. Determination of water in cannabis and hemp by Karl Fischer Titration. [Internet]. SigmaAldrich.com.[cited 21 Sep 2022]. Available from: https://www.sigmaaldrich.com/technical-documents/protocol/analytical-chemistry/titration-and-karl-fischer/determination-water-content-in-cannabis-hemp