Hodowla ludzkich komórek mięśni gładkich aorty
Poczytaj o
- Przechowywanie
- Preparation for Culturing
- Culturing HAOSMC
- Subculturing HAOSMC
- Differentiating HAOSMC
- Materiały
I. Przechowywanie
Przechowuj kriofiole (354-05a, 354-05f) w zbiorniku z ciekłym azotem* natychmiast po dostarczeniu.
* Podczas pobierania fiolek z ciekłego azotu należy nosić maskę ochronną i rękawice. Gwałtowna zmiana temperatury między zbiornikiem a pomieszczeniem może spowodować rozerwanie uwięzionego w fiolkach ciekłego azotu i obrażenia.
Ludzkie komórki mięśni gładkich aorty (HAOSMC)
II. Przygotowanie do hodowli
- Upewnij się, że szafa bezpieczeństwa biologicznego klasy II z laminarnym przepływem powietrza z filtrem HEPA jest w odpowiednim stanie technicznym.
- Sterylizuj szafę bezpieczeństwa biologicznego 70% alkoholem.
- Włącz dmuchawę szafy bezpieczeństwa biologicznego na 10 minut przed rozpoczęciem pracy z hodowlą komórkową.
- Upewnij się, że wszystkie pipety serologiczne, końcówki pipet i roztwory odczynników są sterylne.
- Przestrzegaj standardowej techniki sterylizacji i zasad bezpieczeństwa:
- Nie pipetuj doustnie.
- Zawsze noś rękawice i okulary ochronne podczas pracy z ludzkimi komórkami, nawet jeśli wszystkie szczepy mają negatywny wynik testu na obecność wirusa HIV, zapalenia wątroby typu B i zapalenia wątroby typu C.
- Wszystkie prace związane z hodowlą komórek należy wykonywać w sterylnym pomieszczeniu.
III. Hodowla HAOSMC
Przygotowanie kolb do hodowli komórkowej HAOSMC
- Wyjmij z lodówki pożywkę do wzrostu komórek mięśni gładkich (311-500). Odkazić butelkę 70% alkoholem w sterylnym pomieszczeniu.
- Odmierzyć pipetą 15 ml* pożywki do hodowli komórek mięśni gładkich (311-500) do kolby T-75 (SIAL0641).
*Zachowaj stosunek pożywki do powierzchni na poziomie 1 ml na 5 cm2. Na przykład:
- 5 mL dla kolby T-25 (SIAL0639) lub szalki do hodowli tkanek o średnicy 60 mm (SIAL0166).
- 15 ml dla kolby T-75 (SIAL0641) lub szalki do hodowli tkanek o średnicy 100 mm (SIAL0167).
B. Rozmrażanie i umieszczanie HAOSMC
- Wyjmij kriokonserwowaną fiolkę HAOSMC ze zbiornika do przechowywania ciekłego azotu, stosując odpowiednią ochronę oczu i rąk.
- Obróć korek fiolki o ćwierć obrotu, aby uwolnić ciekły azot, który może być uwięziony w gwintach, a następnie ponownie dokręć korek.
- Szybko rozmroź komórki, umieszczając dolną połowę fiolki w łaźni wodnej o temperaturze 37°C i uważnie obserwuj fiolkę podczas procesu rozmrażania.
- Wyjmij fiolkę z łaźni wodnej, gdy w fiolce pozostanie tylko niewielka ilość lodu. Nie pozwól na całkowite rozmrożenie komórek.
- Odkaż zewnętrzną część fiolki 70% alkoholem w sterylnej komorze bezpieczeństwa biologicznego.
- Usuń ostrożnie korek fiolki. Nie dotykaj brzegu nakrętki ani fiolki rękami, aby uniknąć zanieczyszczenia.
- Zawieś ponownie komórki w fiolce, delikatnie pipetując komórki 5 razy pipetą o pojemności 2 ml. Uważaj, aby nie pipetować zbyt energicznie, aby nie spowodować pienienia.
- Zmieszaj pipetą zawiesinę komórek (1 ml) z fiolki do kolby T-75 (SIAL0641) zawierającej 15 ml pożywki do wzrostu komórek mięśni gładkich (311-500).
- Zamknąć kolbę i delikatnie wstrząsnąć, aby równomiernie rozprowadzić komórki.
- Umieścić kolbę T-75 (SIAL0641) w inkubatorze z nawilżaniem 37oC, 5% CO2 . Poluzuj pokrywę, aby umożliwić wymianę gazową. Aby uzyskać najlepsze wyniki, nie należy zakłócać hodowli przez 24 godziny po inokulacji.
- Zmień na świeże Smooth Muscle Cell Growth Medium (311-500) po 24 godzinach lub przez noc, aby usunąć wszystkie ślady DMSO.
- Zmień Smooth Muscle Cell Growth Medium (311-500) co drugi dzień, aż komórki osiągną 60% konfluencji.
- Podwoić objętość pożywki do wzrostu komórek mięśni gładkich (311-500), gdy hodowla osiągnie 60% konfluencji lub w przypadku karmienia weekendowego.
- Podkulturuj komórki, gdy hodowla HAOSMC osiągnie 80% konfluencji.
IV. Podhodowla HAOSMC
Przygotowanie odczynników do podhodowli
- Wyjmij Roztwór trypsyny-EDTA (T3924) i Inhibitor trypsyny (T6414) z zamrażarki o temperaturze -20°C i rozmroź przez noc w lodówce.
- Upewnij się, że wszystkie odczynniki do podhodowli są rozmrożone. Delikatnie zawiruj każdą butelkę kilka razy, aby utworzyć jednorodne roztwory.
- Przechowuj wszystkie odczynniki do podhodowli w temperaturze 4 °C do wykorzystania w przyszłości.
- Aliquot Trypsin/EDTA solution (T3924) i przechowuj niewykorzystaną część w temperaturze -20 °C, jeśli potrzebna jest tylko część Trypsin/EDTA (T3924).
Przygotowanie kolby hodowlanej
- Wyjmij Pożywkę do wzrostu komórek mięśni gładkich (311-500) z lodówki. Odkazić butelkę 70% alkoholem w sterylnym pomieszczeniu.
- Odmierzyć pipetą 30 ml pożywki do hodowli komórek mięśni gładkich (311-500) do kolby T-175 (SIAL1080) (do użycia w sekcji IV C, krok 15).)
Podhodowla HAOSMC
Trypsynuj komórki w temperaturze pokojowej. Nie podgrzewać żadnych odczynników do temperatury 37°C.
- Usuń pożywkę z kolb hodowlanych przez aspirację.
- Przepłucz monowarstwę komórek za pomocą HBSS (H6648) i usuń roztwór przez aspirację.
- Pobierz pipetą 8 ml roztworu trypsyny/EDTA (T3924) do kolby T-75 (SIAL0641). Delikatnie potrząśnij kolbą, aby upewnić się, że roztwór pokrywa wszystkie komórki.
- Natychmiast usuń 7 ml roztworu.
- Zamknij szczelnie kolbę i monitoruj postęp trypsynizacji w temperaturze pokojowej pod odwróconym mikroskopem. Zazwyczaj potrzeba około 2 do 4 minut, aby komórki stały się zaokrąglone.
- Uwolnij zaokrąglone komórki z powierzchni hodowli, uderzając bokiem kolby o dłoń, aż większość komórek zostanie odłączona.
- Nanieś pipetą 5 ml roztworu inhibitora trypsyny (T6414) do kolby, aby zahamować dalszą aktywność tryptyczną.
- Przenieść zawiesinę komórek z kolby do sterylnej stożkowej probówki o pojemności 50 ml.
- Przepłucz kolbę dodatkowymi 5 ml roztworu inhibitora trypsyny (T6414) i przenieś roztwór do tej samej probówki stożkowej.
- Zbadaj kolbę T-75 (SIAL0641) pod mikroskopem. Jeśli w kolbie pozostało 20% komórek, powtórz kroki 2-9.
- Wiruj probówkę stożkową z prędkością 220 x g przez 5 minut, aby osuszyć komórki.
- Spuść supernatant z probówki bez naruszania osadu komórek.
- Przesuń końcówkę stożkowej probówki palcem, aby poluzować osad komórek.
- Zawieś ponownie komórki w 5 ml pożywki do wzrostu komórek mięśni gładkich (311-500), delikatnie pipetując komórki w celu rozbicia grudek.
- Zlicz komórki za pomocą hemocytometru lub licznika komórek. Zaszczepić 10 000 komórek na cm2 w przypadku szybkiego wzrostu lub 6 000 komórek na cm2 w przypadku regularnej subkultury.
V. Różnicowanie HAOSMC
Siew HAOSMC do różnicowania
- Siej HAOSMC w pożądanym formacie w ilości 15 000 na cm2 w pożywce do wzrostu komórek mięśni gładkich (311-500).
- Umieść komórki w 37 oC, 5% CO2 nawilżanym inkubatorze.
- Następnego dnia zmień pożywkę na pożywkę do różnicowania komórek mięśni gładkich (311D-250), usuwając pożywkę wzrostową z tkanki hodowlanej przez aspirację i dodając odpowiednią objętość pożywki do różnicowania komórek mięśni gładkich (311D-250). Nie dopuść do wyschnięcia komórek podczas zmiany pożywki.
- Inkubuj komórki w 37 oC, 5% CO2 nawilżanym inkubatorze.
Różnicowanie HAOSMC w celu ekspresji białek kurczliwych
- Usuń pożywkę do różnicowania komórek mięśni gładkich (311D-250) z tkanki hodowlanej przez aspirację. Nie dopuścić do wyschnięcia komórek podczas zmiany pożywki.
- Dodać odpowiednią objętość pożywki do różnicowania komórek mięśni gładkich (311D-250).
- Inkubuj komórki w 37°C, 5% CO2 nawilżanym inkubatorze w pożywce do różnicowania komórek mięśni gładkich (311D-250).
- Zmieniaj na świeżą pożywkę do różnicowania komórek mięśni gładkich (311D-250) co drugi dzień.
- HAOSMC są w fazie zatrzymania wzrostu, a a-aktyna mięśni gładkich ulega ekspresji w ciągu 10 dni.