Merck
System do etykietowania MilliSentials
System etykietowania stworzony dla laboratoriów
Etykietowanie w laboratorium to proces o krytycznym znaczeniu, który jest podatny na błędy i awarie. Różnice w nawykach etykietowania wśród kolegów z laboratorium tworzą środowisko, w którym nie można znaleźć i/lub zidentyfikować próbek. Pismo odręczne na etykietach próbek zależy w dużej mierze od schludności poszczególnych osób, które często nie są w stanie dopasować się do drobnego druku lub ilości tekstu, które mogą zapewnić systemy etykietowania. Ponadto ostre rozpuszczalniki chemiczne i ekstremalne temperatury typowe dla środowiska laboratoryjnego mogą wymazać lub zniszczyć prawidłowo oznakowane informacje o próbce. Obecne na rynku systemy etykietowania są w wielu przypadkach tworzone z myślą o zastosowaniach poza laboratorium i nie spełniają potrzeb użytkowników końcowych w laboratoriach.
Opracowaliśmy system etykietowania MilliSentials™ specjalnie w celu zaspokojenia tych potrzeb.
Przegląd sekcji
System etykietowania MilliSentials™
System etykietowania MilliSentials™ zapewnia kompletne rozwiązanie do etykietowania laboratoryjnego z etykietami klasy laboratoryjnej, kompaktową drukarką obsługującą Wi-Fi i specjalnie zaprojektowanym oprogramowaniem do etykietowania laboratoryjnego. Etykiety laboratoryjne są w stanie wytrzymać temperatury od -196 °C (ciekły azot) do 100 °C (wrząca woda) i narażenie na działanie agresywnych rozpuszczalników chemicznych. Etykiety można również dostosować do szerokiej gamy naczyń laboratoryjnych, w tym probówek mikrowirówkowych, szalek Petriego, płytek do hodowli komórkowych i butelek z odczynnikami, eliminując potrzebę zakupu wielu rozmiarów etykiet. Stworzone na zamówienie oprogramowanie zawiera wstępnie skonstruowane etykiety dla naczyń laboratoryjnych, eliminując konieczność zgadywania przy tworzeniu etykiet dla określonych probówek i rozmiarów naczyń w oprogramowaniu. Dodawanie wstępnie zdefiniowanych informacji za pomocą jednego kliknięcia, tworzenie, zapisywanie i udostępnianie wspólnych etykiet jako szablonów oraz drukowanie arkuszy kalkulacyjnych to proste sposoby na przyspieszenie procesu etykietowania.
Film przeglądowy systemu etykietowania MilliSentials™
MilliSentials™ Lab Labeling System Features and Benefits
  • Etykiety klasy laboratoryjnej, które mogą wytrzymać temperatury od -196 ° C (ciekły azot) do 100 ° C
  • Etykiety z możliwością dostosowania do różnych typów naczyń.C (ciekły azot) do 100 °C
  • Etykiety z możliwością dostosowania do różnych typów i rozmiarów naczyń, eliminujące potrzebę zakupu etykiet o różnych rozmiarach
  • Kody kreskowe 1D i 2DKodowanie kreskowe 1D i 2D w celu dalszej optymalizacji śledzenia próbek
  • Niestandardowe oprogramowanie laboratoryjne zawierające wstępnie zdefiniowane etykiety dla naczyń laboratoryjnych
  • Szybkie i łatwe tworzenie szablonów, zapisywanie i udostępnianie często używanych etykiet<
  • Intuicyjna, łatwa w obsłudze drukarka termotransferowa z opcjami połączenia przewodowego i bezprzewodowego
  • Wygodne drukowanie za pomocą laptopa, tabletu lub urządzenia mobilnego
Najczęściej zadawane pytania dotyczące systemu etykietowania Milisentials
Lista produktów MilliSentials