Merck
Strona głównaIlościowe oznaczanie białekOznaczanie białka metodą kwasu bursztynowego (BCA)
Oznaczanie białka metodą kwasu bursztynowego (BCA)
Produkty
Przepraszamy, wystąpił nieoczekiwany błąd
Network error: Failed to fetch
CEL
Zapewnienie standardowej procedury ilościowego oznaczania całkowitego stężenia białka w roztworze metodą BCA.
ZAKRES
Protokół ten ma zastosowanie do wszystkich produktów regulowanych wymagających analizy białek metodą BCA.
DYSCUSSION
Białka redukują zasadową Cu (II) do Cu (I) w sposób zależny od stężenia. Kwas bikinchoninowy jest wysoce specyficznym odczynnikiem chromagennym dla Cu (I) tworzącym kompleks o maksimum absorbancji przy 562 nm. Ze względu na tę właściwość wynikowa absorbancja przy 562 nm jest wprost proporcjonalna do stężenia białka. Albumina surowicy bydlęcej jest używana jako wzorzec białka.
DEFINICJE
N/A
ODPOWIEDZIALNOŚĆ
N/A
PROCEDURA
Odczynnik
UWAGA: Inne BSA mogą być używane jako standard. Jeśli jednak wymagane jest rozcieńczenie do 1 mg/ml, należy potwierdzić stężenie białka za pomocą absorbancji przy 280 nm, stosując E1%280 = 6,67. Próbki powinny zawierać od 0,2 do 10 mg/ml białka, aby pozostać w zakresie liniowym tego testu.
Materiały
  • Spektrofotometr, Uvikon 943 lub równoważny.
  • Pipeta/końcówki
  • Próbówki
  • Stojak na probówki
  • Kuwety jednorazowe, Nr produktu. C5416 lub równoważny.
  • Inkubatory, Imperial III lub równoważne.
Środki ostrożności
W celu uzyskania informacji o zagrożeniach chemicznych i odpowiednich środkach ostrożności należy zapoznać się z kartą charakterystyki substancji niebezpiecznej (MSDS).
Metoda
1. Przygotuj odczynnik do oznaczania białek, dodając I mL roztworu  Copper (II) Sulfate Pentahyrate 4% Solution (C2284) do 49 ml roztworu kwasu bicinchoninowego (B9643).
2. Dodaj ilościowo wskazane ilości wody i wzorca białka do wskazanych probówek.
3.
Tubkaml wodyml wzorca białka
10.50
20.30.2
30.20.3
40.10.4
50.00.5
3. Przygotować probówki reakcyjne w następujący sposób: Próbki należy przygotować w dwóch egzemplarzach.
TubemL Protein StandardmL próbki lub kontrolimg/mL białkamL Protein DeterminationReagent
11-02.0
20.1-0.42.0
30.1-0.62.0
40.1-0.82.0
50.1-1.02.0
6-0.1?2.0
7-0.1?2.0
4. Worteksować każdą probówkę, aby zapewnić odpowiednie wymieszanie.
5. Inkubować probówki w temperaturze 37 °C przez 30 minut.
6. Pozostawić probówki do ostygnięcia do temperatury pokojowej przed pomiarem absorbancji.
7. Wyczyść spektrofotometr względem wody. Zmierzyć absorbancję wzorców (probówki 1-6) przy 562 nm.
8. Użyj znanego stężenia białka wzorców do utworzenia krzywej wzorcowej. Jeśli punkty danych wykazują znaczne odchylenie od linii krzywej standardowej, skonsultuj się z nadzorem wydziału. Nachylenie linii powinno wynosić około 1,0.
9. Odczytać absorbancję próbek przy 562 nm. Użyć krzywej standardowej do obliczenia stężenia białka w mg/ml..
10. Aby uzyskać końcowe stężenie białka, pomnóż przez dowolny współczynnik rozcieńczenia, który był wymagany do uzyskania stężenia w zakresie liniowym testu. Uśrednij wyniki próbki na potrzeby raportowania.
11. Wypełnij odpowiedni arkusz roboczy.