Przeprowadzanie izolacji natywnych kompleksów
Naturalne kompleksy wielobiałkowe (nierekombinowane, bez znaczników przynależności) mogą być oczyszczane do badań strukturalnych i funkcjonalnych przy użyciu klasycznych metod biochemicznych. Naturalne źródło kompleksu docelowego jest wykorzystywane jako materiał wyjściowy do oczyszczania, a do izolacji kompleksu stosuje się kombinację chromatografii i innych technik. Podejście to jest w zasadzie identyczne z tym, które było z powodzeniem stosowane do izolacji pojedynczych białek od lat 60-tych XX wieku.
Niektóre punkty, które należy wziąć pod uwagę przy tym podejściu, są wymienione w Tabeli 1.
.
Schemat oczyszczania najlepiej zaprojektować, łącząc ortogonalne techniki w sekwencji, na przykład łącząc chromatografię afrykcyjną (rozdzielanie zgodnie z biopecyficznością) z wymianą jonową (rozdzielanie zgodnie z właściwościami ładunku) i filtracją żelową (rozdzielanie zgodnie z rozmiarem). Różne techniki powinny być łączone w sposób, który minimalizuje wymagania dotyczące obróbki próbki między etapami oczyszczania (patrz Zasady i standardowe warunki dla różnych technik oczyszczania). Przydatne techniki chromatograficzne przedstawiono w Tabeli 2.
Ważne jest, aby ograniczyć liczbę etapów do minimum, aby zmaksymalizować wydajność oczyszczania. Jednak w przypadku trudnych procesów oczyszczania, takich jak te dla kompleksów wielobiałkowych, może być konieczne zastosowanie większej liczby etapów oczyszczania w celu osiągnięcia pożądanej czystości. Na przykład, ludzki proteasom (20S) (zawierający 14 podjednostek, Mr ~ 700 000) i kompleksy prekursorowe zostały wyizolowane z ludzkiej linii komórkowej przy użyciu kombinacji chromatografii anionowymiennej, wirowania w gradiencie sacharozy, chromatografii afrytycznej, chromatografii oddziaływań hydrofobowych i filtracji żelowej.
Podczas oczyszczania kompleksów należy unikać trudnych warunków separacji obejmujących skrajne wartości pH lub siły jonowej, aby zminimalizować ryzyko dysocjacji podjednostek podczas procesu oczyszczania.
Filtracja żelowa rozdziela według wielkości i jest idealną techniką do izolacji kompleksów wielobiałkowych, ponieważ jest łagodna, a także dlatego, że wiele kompleksów jest znacznie większych niż główne zanieczyszczenia. Przydatne media do filtracji żelowej dla kompleksów białkowych i dużych cząsteczek są wymienione w Tabeli 3.
*Mr dla białek globularnych