Analiza 17 kannabinoidów w konopiach i marihuanie
Przegląd sekcji
- Wprowadzenie: Analiza kannabinoidów w marihuanie i konopiach pod kątem siły działania
- Przygotowanie próbek roztworów standardowych, roztworu do identyfikacji pików i ekstraktu z konopi
- Preparation of Peak Identification Solution
- Chromatography
- 5.0 Wnioski: Dokładna analiza kannabinoidów przy użyciu HPLC
- Produkty powiązane
- literatura
Przebieg analizy kannabinoidów w konopiach i marihuanie
Wprowadzenie: Analiza kannabinoidów w marihuanie i konopiach pod kątem mocy
Wiele krajów na całym świecie zaczęło legalizować rekreacyjną i leczniczą marihuanę. W Stanach Zjednoczonych wymagane jest testowanie mocy kannabinoidów w konopiach indyjskich i produktach z konopi. Roślina konopi zawiera ponad 100 różnych kannabinoidów, a najbardziej rozpowszechnionymi kannabinoidami są delta-9-tetrahydrokannabinol (THC) i kannabidiol (CBD). Rosnące zainteresowanie korzyściami terapeutycznymi płynącymi z mniejszych kannabinoidów zwiększyło zapotrzebowanie na metody analityczne zdolne do oddzielenia 17 kannabinoidów. Kannabinoidy przeznaczone do testowania składały się z tych wymienionych przez AOAC w standardowych wymaganiach dotyczących wydajności metod (SMPR) dla suszonego materiału roślinnego (odmiany o niskiej i wysokiej zawartości THC), czekolad i koncentratów, a także trzech dodatkowych interesujących kannabinoidów.
Oznaczanie ilościowe kannabinoidów można przeprowadzić przy użyciu różnych technik analitycznych, takich jak wysokosprawna chromatografia cieczowa (HPLC), chromatografia gazowa (GC) lub spektrometria mas.
Opracowano kompletny przepływ pracy HPLC w celu uproszczenia profilowania kannabinoidów i określania siły działania. Ten przepływ pracy oferuje następujące funkcje:
- Instrukcje krok po kroku dotyczące przygotowania próbki i analizy 17 kannabinoidów
- Szybka metoda gradientowa o wysokiej rozdzielczości: 6 minut na kolumnie C18 (2 µm)
- Szybka metoda gradientowa: 6 minut na kolumnie C18 (2,7 µm)
- Niskociśnieniowa metoda izokratyczna: 8 minut na kolumnie C8 (2.7 µm)
- Niskie natężenie przepływu w celu zmniejszenia zużycia rozpuszczalnika
- Kompatybilność ze spektrometrią mas
Ortogonalna analiza szczepu konopi o wysokiej zawartości CBD została przeprowadzona przy użyciu dwóch różnych faz stacjonarnych. Poniższe instrukcje zostały wykorzystane do przygotowania ekstraktu z konopi i roztworów wzorcowych do oznaczania ilościowego kannabinoidów. Niskociśnieniowa metoda izokratyczna i szybka metoda wysokiej rozdzielczości zostały wybrane do określenia mocy (całkowitej zawartości THC i CBD) kwiatu konopi.
Struktura chemiczna 17 kannabinoidów
Przygotowanie faz ruchomych
Przygotowanie roztworów standardowych
Niskociśnieniowa metoda izokratyczna: Roztwór wzorcowy i próba ślepa
Chromatogramy: Roztwory standardowe
Szybka metoda gradientowa o wysokiej rozdzielczości: Roztwór wzorcowy i próba ślepa
Metoda szybkiego gradientu: Roztwór wzorcowy i próba ślepa
Przydatność systemu: Rozwiązania do identyfikacji wartości szczytowych
Niskociśnieniowa metoda izokratyczna: 17 kannabinoidów w roztworze do identyfikacji pików
Szybka metoda o wysokiej rozdzielczości: 17 kannabinoidów w roztworze do identyfikacji pików
Metoda szybkiego gradientu: 17 kannabinoidów w roztworze do identyfikacji pików
Wyniki: Profil kannabinoidowy i siła działania kwiatu konopi |
---|
4.1 Niskociśnieniowa metoda izokratyczna: Liniowość i zakres (0,25-100 µg/ml)
4.2 Szybka metoda gradientowa o wysokiej rozdzielczości: Liniowość i zakres (0,25-100 µg/ml)
5.0 Wnioski: Dokładna analiza kannabinoidów za pomocą HPLC
W celu uproszczenia profilowania kannabinoidów i określania siły działania opracowano kompletny przepływ pracy HPLC. Ten przepływ pracy oferuje proste przygotowanie próbki i wybór trzech metod:
- Instrukcje krok po kroku dotyczące przygotowania próbki i analizy 17 kannabinoidów
- Szybka metoda gradientowa o wysokiej rozdzielczości: 6 minut na kolumnie C18 (2 µm)
- Szybka metoda gradientowa: 6 minut na kolumnie C18 (2,7 µm)
- Low Pressure Isocratic Method: 8 minut na kolumnie C8 (2.7 µm)
- Niskie natężenie przepływu w celu zmniejszenia zużycia rozpuszczalnika
- Kompatybilność ze spektrometrią mas
Używając metody szybkiego gradientu o wysokiej rozdzielczości i niskociśnieniowej metody izokratycznej w podejściu ortogonalnym, stwierdzono, że całkowita zawartość THC znacznie przekroczyła limit 0,3% narzucony przez przepisy.3% całkowitego limitu THC nałożonego przez tymczasowe przepisy końcowe Departamentu Rolnictwa Stanów Zjednoczonych. Wyniki uzyskane metodą szybkiego gradientu były porównywalne (dane nie pokazane). Chociaż poziomy ∆9-THC były niskie, obecna była znaczna ilość formy kwasowej (THCA). Badana próbka konopi ilustruje wyzwania związane z produkcją konopi w celu uzyskania wyników w odpowiednim czasie przed zbiorem, zanim zawartość THC przekroczy wymogi prawne. Szybkie i dokładne metody wspierają terminową analizę konopi i marihuany.
Wyniki potwierdziły wysoką całkowitą zawartość CBD, przy czym większość stwierdzono w postaci kwaśnej (CBDA). Wyniki wszystkich metod były zgodne i wykazały wysoki stopień selektywności pomimo obfitości składników matrycy.
Metody te można łatwo zastosować do ilościowego oznaczania kannabinoidów w materiale roślinnym o stężeniach od 0,05 do 100% wagowych. Krótki czas działania i niskie zużycie rozpuszczalnika sprawiają, że metody te są opłacalne dla wysokowydajnych testów potencji.
Literatura
- Ilość kannabinoidów w suszonych materiałach roślinnych, koncentratach i olejach z konopi indyjskich przy użyciu techniki chromatografii cieczowej z opcjonalną detekcją spektrometryczną: Single-Laboratory Validation Study, First Action 2018.11
- AOAC SMPR 2017.002. Standard Method Performance Requirements (SMPRs) for Quantitation of Cannabinoids in Dried Plant Materials
- AOAC SMPR 2019.003. Standard Method Performance Requirements (SMPRs) for Quantitation of Cannabinoids in Plant Materials of Hemp (Low THC Varieties Cannabis sp.)
- AOAC SMPR 2017.019. Standard Method Performance Requirements (SMPRs) for Quantitation of Cannabinoids in Edible Chocolate
- AOAC SMPR 2017.001. Standard Method Performance Requirements (SMPRs) for Quantitation of Cannabinoids in Cannabis Concentrates
- Establishment of a Domestic Hemp Production Program
- Wytyczne dla stanowych programów testowania medycznej marihuany (Stowarzyszenie Laboratoriów Zdrowia Publicznego)