Merck
Analiza UHPLC wzorca białka na Unix SEC-300: przewaga wydajności
Analiza UHPLC wzorca białka na Unix™ SEC-300: przewaga wydajności application for UHPLC
Materiały
kolumna analityczna
Numer produktu
Opis
Cennik
Zenix® SEC-300 Gel Filtration Column, 3 μm
L × I.D. 30 cm × 4.6 mm, 3 μm particle size, stainless steel
CONDITIONS
column
Sepax Unix SEC-300, 30 cm x 4.6 mm I.D., 1.8 μm particles
column
Sepax Zenix® SEC-300, 30 cm x 4.6 mm I.D., 3.0 μm particles (Z777028)
mobile phase
0.2 M sodium phosphate, dibasic, pH 7.0 with phosphoric acid
flow rate
0.3 mL/min
pressure
2695 psi Unix column (186 bar)
pressure
1145 psi Zenix column (79 bar)
column temp.
25 °C
detector
UV, 215 nm
injection
2 μL
sample
Protein standard mix
Opis
Komentarz do analizy
Wzorzec białka poddano chromatografii na kolumnie Unix SEC-300, 1,8 μm i kolumnie Zenix SEC-300, 3,0 μm w celu porównania wydajności i rozdzielczości. W porównaniu do kolumny Zenix 3 μm, kolumna Unix 1,8 μm zapewnia prawie dwukrotny wzrost wydajności.
Informacje prawne
Unix is a trademark of Sepax Technologies
Zenix is a registered trademark of Sepax Technologies