Merck
EN 14110: Analiza GC zanieczyszczeń metanolem w biodieslu na Equity-1 po SPME przy użyciu włókna poliakrylanowego 85 μm
EN 14110: Analiza GC zanieczyszczeń metanolem w biodieslu na Equity-1 po SPME przy użyciu włókna poliakrylanowego 85 μm suitable for GC, application for SPME
Materiały
Włókno SPME
Numer produktu
Opis
Cennik
SPME fiber assembly polyacrylate (PA)
df 85 μm(PA, for use with manual holder, needle size 24 ga
kolumna analityczna
Numer produktu
Opis
Cennik
Equity-1 Capillary GC Column
L × I.D. 30 m × 0.32 mm, df 1.00 μm
CONDITIONS
sample/matrix
2 g of B100 biodiesel containing 0.01% methanol and 0.0785% 2-propanol in a 4 mL vial
SPME fiber
PK3 SPME ASSY 85UM POLYACRYLATE FS 24GA MAN (WHITE) (57304)
extraction
headspace, 60 °C for 5 min
desorption process
250 °C for 0.75 min
column
Equity-1, 30 m x 0.32 mm I.D., 1.0 μm (28057-U)
oven
50 °C
inj. temp.
250 °C
detector
FID, 200 °C
carrier gas
helium, 30 cm/sec
liner
0.75 mm I.D., SPME type, straight design (unpacked)