Analiza LC/MS (TOF) dermorfiny w Ascentis® Express F5
Materiały
kolumna analityczna
CONDITIONS
column
Ascentis Express F5, 10 cm x 2.1 mm I.D., 2.7 μm particles (53569-U)
mobile phase
2 mM ammonium formate (90:10 acetonitrile:water) adjusted to pH 4.5 with formic acid
flow rate
0.4 mL/min
column temp.
35 °C
detector
ESI(+), TIC 100 – 1000 m/z; APCI (+), XIC m/z = 150.1, 203.7, 378.2
injection
1 μL
sample
10 μg/mL in 75:25 acetonitrile:water
Opis
Komentarz do analizy
Dermorfina jest heptapeptydem pochodzącym od żab. Jest to środek przeciwbólowy, który jest nielegalnie stosowany u koni wyścigowych, aby nadal biegały z bólu. Szybka analiza standardu dermorfiny jest pokazana tutaj na kolumnie Ascentis Express F5. Separacja w trybie HILIC zapewniła niezbędną retencję i kompatybilność z MS, podczas gdy chemia fazy pentafluorofenylowej (F5) wyeliminowała interakcje chelatujące, które są problematyczne w przypadku gołej krzemionki.