Merck
Analiza LC/MS 25-hydroksywitaminy D2 i 25-hydroksywitaminy D3 w Ascentis® Express F5
Analiza LC/MS 25-hydroksywitaminy D2 i 25-hydroksywitaminy D3 w Ascentis® Express F5 application for HPLC
Materiały
Standardowe
Numer produktu
Opis
Cennik
25-Hydroxyvitamin D3 solution
100 μg/mL in ethanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
kolumna analityczna
Numer produktu
Opis
Cennik
Ascentis® Express F5, 2.7 μm HPLC Column
2.7 μm particle size, L × I.D. 10 cm × 2.1 mm
CONDITIONS
column
Ascentis Express F5, 10 cm x 2.1 mm I.D., 2.7 μm particles (53569-U)
mobile phase
5 mM ammonium formate in methanol:water (75:25)
flow rate
0.4 mL/min
column temp.
40 °C
detector
UV, 265 nm (MS, ESI(+), m/z 100-1000)
injection
1 μL
sample
20 μg/mL in methanol
Opis
Komentarz do analizy
Formy 25-OH sekosteroidów witaminy D2 i D3 są wskaźnikami stanu witaminy D u danej osoby. Jednakże, ponieważ mają one różną aktywność biologiczną i znaczenie kliniczne, powinny być rozróżnialne. Faza Ascentis Express F5 była w stanie rozdzielić oba związki w warunkach wysoce kompatybilnych z LC-MS/MS. Najwyższej jakości rozpuszczalniki LC-MS zostały użyte w celu zapewnienia niskiego poziomu zakłóceń tła i niskiej zawartości cząstek stałych w celu zapewnienia niezawodnej i bezawaryjnej pracy. CRM Cerilliant zapewniły niezawodną identyfikację i kwantyfikację.