Merck
Analiza HPLC witamin D2 i D3na aparacie Ascentis® Express C18
Analiza HPLC witamin D2 i D3na aparacie Ascentis® Express C18 application for HPLC
Materiały
Standardowe
Numer produktu
Opis
Cennik
Ergocalciferol
40,000,000 USP units/g
Cholecalciferol
≥98% (HPLC)
kolumna analityczna
Numer produktu
Opis
Cennik
Ascentis® Express C18, 5 μm HPLC Column
5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm
CONDITIONS
column
Ascentis® Express C18, 25 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (50538-U)
mobile phase
[A] acetonitrile; [B] methanol; (95:5, A:B)
flow rate
1.5 mL/min
pressure
1726 psi (119 bar)
column temp.
35 °C
detector
UV, 265 nm
injection
10 μL
sample
50 μg/mL in 90:10, acetonitrile:methanol
Opis
Komentarz do analizy
Niniejsza aplikacja demonstruje przydatność chromatografu Ascentis Express C18, 5 μm, do rutynowej analizy rozpuszczalnych w tłuszczach witamin D2 i D3. Przedstawiono struktury wraz ze zoptymalizowanym chromatogramem uzyskanym na spektrofotometrze Ascentis Express C18, 5 μm.