Merck
Analiza HPLC mieszaniny białek po trawieniu tryptycznym na BIOshell A160 2,7 μm Peptide C18
Analiza HPLC mieszaniny białek po trawieniu tryptycznym na BIOshell A160 2,7 μm Peptide C18 application for HPLC
Materiały
kolumna analityczna
Numer produktu
Opis
Cennik
Ascentis® Express Peptide ES-C18, 2.7 μm HPLC Column
2.7 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 2.1 mm
CONDITIONS
column
BIOshell A160 Peptide C18, 15 cm x 2.1 mm I.D., 2.7 μm particles (66905-U)
mobile phase
[A] 0.1% formic acid in water; [B] 0.4% formic acid in 25:75 (v/v) water:acetonitrile
gradient
6 to 70% B in 40 min
flow rate
0.3 mL/min
column temp.
35 °C
detector
ESI(+), TOF
injection
2 μL
sample
10 pmol/L in 0.1% formic acid