Merck
Analiza HPLC enancjomerów zasady Trögera na celulozie DMP Astec® (tryb polarno-organiczny)
Analiza HPLC enancjomerów zasady Trögera na celulozie DMP Astec® (tryb polarno-organiczny) application for HPLC
Materiały
Standardowe
Numer produktu
Opis
Cennik
Troger′s Base
98%
kolumna analityczna
Numer produktu
Opis
Cennik
Astec® Cellulose DMP Chiral HPLC Column
5 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 4.6 mm
CONDITIONS
column
Astec Cellulose DMP, 15 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (51098AST)
mobile phase
[A] methanol; [B] DEA; (100:0.1, A:B)
flow rate
0.5 mL/min
column temp.
25 °C
detector
UV, 230 nm
injection
2 μL
sample
2 mg/mL in mobile phase
Opis
Zastosowanie
Baza Trögera jest związkiem organicznym, który wykazuje chiralność ze względu na obecność w swojej strukturze dwóch przyczółkowych stereogenicznych atomów azotu.