Merck
Analiza HPLC enancjomerów sulkonazolu na celulozie DMP Astec®
Analiza HPLC enancjomerów sulkonazolu na celulozie DMP Astec® application for HPLC
Materiały
kolumna analityczna
Numer produktu
Opis
Cennik
Astec® Cellulose DMP Chiral HPLC Column
5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm
składnik fazy ruchomej
Numer produktu
Opis
Cennik
2-Propanol
99.5%, HPLC grade
CONDITIONS
column
Astec Cellulose DMP, 25 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (51099AST)
mobile phase
[A] heptane; [B] isopropanol; (80:20, A:B)
flow rate
1 mL/min
column temp.
30 °C
detector
UV, 254 nm
injection
15 μL
sample
1 g/L in 50:50, heptane:isopropanol