Merck
Analiza HPLC podstawionych wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych przy użyciu Ascentis® Express Biphenyl
Analiza HPLC podstawionych wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych przy użyciu Ascentis® Express Biphenyl application for HPLC
Materiały
Standardowe
Numer produktu
Opis
Cennik
Uracil
≥99.0%
Acenaphthene
99%
kolumna analityczna
Numer produktu
Opis
Cennik
Ascentis® Express Biphenyl Column
2.7 μm particle size, L × I.D. 10 cm × 2.1 mm
CONDITIONS
column
Ascentis Express Biphenyl, 10 cm x 2.1 mm, 2.7 μm particles (64065-U)
mobile phase
[A] Water; [B] Methanol; (30:70 A:B)
flow rate
0.5 mL/min
pressure
6200 psi (427 bar)
column temp.
35 °C
detector
UV, 254 nm
injection
1 μL
sample
Uracil (10 μg/mL), Acenaphthenol (250 μg/mL), Acenaphthenone (20 μg/mL),
  Acenaphthene (500 μg/mL), Prepared in 70:30 A:B
Opis
Komentarz do analizy
Aplikacja ta demonstruje przydatność Ascentis Express Biphenyl do separacji podstawionych WWA. Pokazuje przydatność tej fazy do separacji rozszerzonych związków aromatycznych i ich utlenionych odpowiedników. Związki te są potencjalnymi metabolitami, stosowanymi jako syntetyczne półprodukty oraz w badaniach aktywności dehydrogenazy dihydrodiolowej w układach komórkowych.