Merck
Analiza HPLC kannabinoidów Spice JWH-018, JWH-073 i metabolitów w Ascentis® Express C18
Analiza HPLC kannabinoidów Spice JWH-018, JWH-073 i metabolitów w Ascentis® Express C18 application for HPLC
Materiały
Standardowe
Numer produktu
Opis
Cennik
JWH-018 solution
100 μg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
JWH-073 solution
100 μg/mL in acetonitrile, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
JWH-018 5-Pentanoic acid metabolite solution
100 μg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
JWH-018 4-Hydroxypentyl metabolite solution
100 μg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
JWH-073 4-Butanoic acid metabolite solution
100 μg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
JWH-073 N-(3-hydroxybutyl) metabolite solution
100 μg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
kolumna analityczna
Numer produktu
Opis
Cennik
Ascentis® Express C18, 2.7 μm HPLC Column
2.7 μm particle size, L × I.D. 10 cm × 3 mm
CONDITIONS
column
Ascentis Express C18, 10 cm x 3.0 mm I.D., 2.7 μm particles (53814-U)
mobile phase
[A] 0.1% formic acid in water; [B] 0.1% formic acid in water:acetonitrile (10:90)
gradient
20% B held for 3 min; 20 to 100% B in 0.1 min; 100% B held for 2 min
flow rate
0.5 mL/min
pressure
2150 psi (148 bar)
column temp.
35 °C
detector
UV, 315 nm
injection
2 μL
sample
17 μg/mL each in acetonitrile
Opis
Komentarz do analizy
Syntetyczne kannabinoidy (np. "Spice") to rodzaj dopalaczy, które zapewniają haj podobny do tego po zażyciu marihuany. Nowe syntetyczne kannabinoidy są stale wprowadzane, ponieważ dostawcy modyfikują struktury molekularne. Zdolność do szybkiej i niezawodnej identyfikacji stale zmieniającej się populacji tych związków jest poważnym wyzwaniem analitycznym, przed którym stoją chemicy sądowi. Poniżej przedstawiono szybki rozdział sześciu z tych związków na kolumnie Ascentis Express C18. Najwyższej jakości rozpuszczalniki LC-MS zostały użyte w celu zapewnienia niskiego poziomu zakłóceń tła i niskiej zawartości cząstek stałych, co zapewnia niezawodną i bezawaryjną pracę. CRM firmy Cerilliant zapewniły niezawodną identyfikację i kwantyfikację.