Merck
Analiza HPLC enancjomerów pseudoefedryny na Astec® CHIROBIOTIC® TAG
Analiza HPLC enancjomerów pseudoefedryny na Astec® CHIROBIOTIC® TAG application for HPLC
Materiały
kolumna analityczna
Numer produktu
Opis
Cennik
Astec® CHIROBIOTIC® TAG Chiral HPLC Column
5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm
CONDITIONS
column
CHIROBIOTIC TAG, 25 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (14024AST)
mobile phase
[A] methanol; [B] acetic acid; [C] triethylamine;(99.8:0.1:0.1, A:B:C)
flow rate
1 mL/min
detector
UV, 254 nm
injection
10 μL
sample
200 μg/mL in methanol
column temp.
25 °C