Merck
Analiza HPLC wzorców białkowych na Zenix® SEC-300 metodą wykluczania wielkości pod wpływem argininy
Analiza HPLC wzorców białkowych na Zenix® SEC-300 metodą wykluczania wielkości pod wpływem argininy application for HPLC
Materiały
kolumna analityczna
Numer produktu
Opis
Cennik
Zenix® SEC-300 Gel Filtration Column, 3 μm
L × I.D. 30 cm × 4.6 mm, 3 μm particle size, stainless steel
składnik fazy ruchomej
Numer produktu
Opis
Cennik
L-Arginine
from non-animal source, meets EP, USP testing specifications, suitable for cell culture, 98.5-101.0%
wyposażenie dodatkowe
Numer produktu
Opis
Cennik
EXP® Pre-Column Filter
holder with EXP titanium hybrid ferrule, pack of 1 sets
EXP® Pre-Column Filter Cartridges
0.5μm, pkg of 5 ea
CONDITIONS
column
Zenix SEC-300, 30 cm x 4.6 mm I.D., 3 μm particles (A777028)
mobile phase
[A], 0.15 M potassium phosphate, monobasic, pH 7.0 with potassium hydroxide; [B] 0.15 M potassium phosphate, monobasic, 0.2 M arginine, pH 7.0 with phosphoric acid (mobile phase is either 100% A or 100% B)
flow rate
0.3 mL/min
pressure
1030 psi 100% A (71 bar)
pressure
1165 psi 100% B (80 bar)
column temp.
25 °C
detector
UV, 280 nm
injection
2.5 μL
sample
Waters BEH200 SEC protein standard
Opis
Komentarz do analizy
Arginina może mieć korzystny wpływ na kształt piku i odzysk białek hydrofobowych podczas chromatografii metodą chromatografii wykluczania. W tym przypadku, przy standardach białkowych, które nie są szczególnie hydrofobowe, nie odnotowano dramatycznego wpływu, ocenianego na podstawie wydajności piku, szerokości piku lub retencji piku.
Informacje prawne
Zenix is a registered trademark of Sepax Technologies