Merck
Analiza HPLC WWA na SUPELCOSIL LC-PAH
Analiza HPLC WWA na SUPELCOSIL™ LC-PAH application for HPLC
Materiały
kolumna analityczna
Numer produktu
Opis
Cennik
SUPELCOSIL LC-PAH HPLC Column
5 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 4.6 mm
CONDITIONS
column
SUPELCOSIL LC-PAH, 15 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (58318)
mobile phase
[A] water, [B] methanol
gradient
55 to 100% B in 5 min; held at 100%B for 10 min
flow rate
1.5 mL/min
column temp.
35 °C
detector
UV, 254 nm
injection
5 μL
sample
EPA 610 mix
Opis
Komentarz do analizy
WWA są tradycyjnie oceniane przy użyciu gradientu acetonitryl/woda. Ostatnio klienci poszukują alternatywy dla tej metody z wykorzystaniem gradientu metanol/woda ze względu na ryzyko kolejnego niedoboru acetonitrylu, koszty rozpuszczalnika i toksyczność dla środowiska. Ta analiza demonstruje separację przy użyciu gradientu metanolu.
Informacje prawne
SUPELCOSIL is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC