HPLC Analysis of Oxazepam Enantiomers on Astec® CHIROBIOTIC® T
Materiały
Standardowe
Numer produktu
Opis
Cennik
Zastosowanie
Numer produktu
Opis
Cennik
kolumna analityczna
column
CHIROBIOTIC T, 25 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (12024AST)
mobile phase
methanol
flow rate
1 mL/min
column temp.
25 °C
detector
UV, 230 nm
injection
1 μL
sample gas