Merck
Analiza HPLC wariantów ładunku owalbuminy i BSA na Proteomix® SAX-NP3
Analiza HPLC wariantów ładunku owalbuminy i BSA na Proteomix® SAX-NP3 application for HPLC
Materiały
kolumna analityczna
Numer produktu
Opis
Cennik
Zenix® SEC-300 Gel Filtration Column, 3 μm
L × I.D. 15 cm × 7.8 mm, 3 μm particle size, stainless steel
CONDITIONS
column
Proteomix SAX-NP3, 5 cm x 4.6 mm I.D., 3 μm particles (Z777219)
mobile phase
20 mM Tris buffer, pH 8.0
gradient
0 - 0.3 M NaCl in 15 min
flow rate
0.5 mL/min
pressure
1600 psi (110 bar)
detector
UV, 214 nm
Opis
Informacje prawne
Proteomix is a registered trademark of Sepax Technologies