HPLC Analysis of Milk Thistle Standards on Ascentis® Express C18
Materiały
kolumna analityczna
column
Ascentis Express C18, 10 cm x 3 mm I.D., 2.7 μm particles (53814-U)
mobile phase
[A] water with 0.1% formic acid; [B] methanol
gradient
held at 35% B for 3 min; 35 to 45% B in 10 min; held at 45% B for 2 min; 45 to 100% B in 5 min
flow rate
0.6 mL/min
pressure
4105 psi (283 bar)
column temp.
35 °C
detector
UV, 254 nm
injection
20 μL
sample
20 μg/mL in 80:20, water:methanol
Opis
Komentarz do analizy
Aplikacja ta demonstruje przydatność Ascentis Express C18 do skutecznego oddzielania związków związanych z ostropestem plamistym.