HPLC Analysis of Methylphenobarbital (Mephobarbital) Enantiomers on Astec® CHIROBIOTIC® V
CONDITIONS
column
CHIROBIOTIC V, 25 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (11024AST)
mobile phase
[A] ethanol; [B] hexane; (25:75, A:B)
flow rate
1 mL/min
column temp.
25 °C
detector
UV, 205 nm
injection
10 μL
sample
1 mg/mL in methanol
Opis
Komentarz do analizy
Metylofenobarbital (znany również jako mefobarbital i mefobarbiton) to pochodna barbituranu stosowana głównie jako środek przeciwdrgawkowy, ale także jako środek uspokajający i przeciwlękowy. Jest to związek chiralny i wykazano, że enancjomery wykazują różną bioaktywność, jeden narkotyczny, drugi konwulsyjny, z których żaden nie jest widoczny w racemacie. Przedstawiono tutaj szybki i skuteczny rozdział enancjomerów metylofenobarbitalu na kolumnie Astec CHIROBIOTIC V. Zastosowano najwyższej jakości rozpuszczalniki HPLC, aby zapewnić niskie zakłócenia tła i niskie zanieczyszczenie cząstkami stałymi w celu zapewnienia solidnej i bezawaryjnej pracy. Wzorzec referencyjny USP Sigma-Aldrich zapewnił niezawodną identyfikację i kwantyfikację.