Analiza HPLC witamin rozpuszczalnych w tłuszczach w Ascentis® RP-Amide
Materiały
Standardowe
kolumna analityczna
column
Ascentis RP-Amide, 15 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (565324-U)
mobile phase
acetonitrile
flow rate
2.0 mL/min
column temp.
35 °C
detector
UV, 215 nm
injection
20 μL
Opis
Komentarz do analizy
Ascentis RP-Amide jest odpowiedni do analizy witamin rozpuszczalnych w tłuszczach, alfa-tokoferolu (witamina E) i cholekalcyferolu (witamina D3).