Analiza HPLC DNA na Proteomix® WAX-NP5
Materiały
kolumna analityczna
column
Proteomix WAX-NP5, 15 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (Z777262)
mobile phase
(A) 20 mmol Tris, pH 6.0; (B) A + 1.0 M NaCl
gradient
20 to 100% B in 40 min
flow rate
0.6 mL/min
pressure
1015 psi (70 bar)
temp.
ambient
detector
UV, 260 nm
injection
5 μL
sample
DNA
Opis
Informacje prawne
Proteomix is a registered trademark of Sepax Technologies