Analiza HPLC kofeiny i tauryny na kolumnie Ascentis® Express HILIC z wykorzystaniem detekcji parowania z rozpraszaniem światła (ELSD, szybka analiza)
Materiały
Standardowe
kolumna analityczna
column
Ascentis Express HILIC, 5 cm x 3.0 mm I.D., 2.7 μm particles (53967-U)
mobile phase
[A] 100 mM ammoniumformate, pH 3.0 with formic acid; [B] acetonitrile; (15:85, A:B)
flow rate
0.6 mL/min
column temp.
25 °C
detector
ELSD, 55 °C, 3.5 bar nitrogen
injection
2 μL
sample
1000 μg/mL in 10:90, water: acetonitrile
Opis
Komentarz do analizy
Ta aplikacja demonstruje przydatność systemu Ascentis Express HILIC do skutecznego oddzielania kofeiny i tauryny. Elucja odbywa się w normalnej fazie wodnej (ANP), ponieważ wzrost zawartości substancji organicznych zwiększa retencję.