Analiza HPLC pochodnych kwasu benzoesowego na Ascentis® C18
Materiały
Standardowe
kolumna analityczna
column
Ascentis C18, 15 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (581324-U)
mobile phase
[A] 10mM TFA in water; [B] 10 mM TFA in acetonitrile; (70:30, A:B)
flow rate
1.0 mL/min
column temp.
30 °C
detector
UV, 220 nm