Analiza HPLC benzodiazepin w Ascentis® Express Phenyl-Hexyl z fazą ruchomą acetonitrylu
Materiały
Standardowe
Numer produktu
Opis
Cennik
Oxazepam solution
1 mg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®Alprazolam solution
1.0 mg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®Clonazepam solution
1.0 mg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®Diazepam solution
1.0 mg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®kolumna analityczna
Numer produktu
Opis
Cennik
Ascentis® Express Phenyl-Hexyl, 2.7 μm HPLC Column
2.7 μm particle size, L × I.D. 5 cm × 4.6 mmCONDITIONS
column
Ascentis Express Phenyl-Hexyl, 5 cm x 4.6 mm I.D., 2.7 μm particles (53348-U)
mobile phase
[A] water; [B] acetonitrile; (62:38, A:B)
flow rate
1.4 mL/min
pressure
2600 psi (179 bar)
column temp.
35 °C
detector
UV, 250 nm
injection
2 μL
sample
0.1 g/mL of each in 20% methanol
Opis
Komentarz do analizy
Faza fenylowo-heksylowa z linii produktów Ascentis Express wykazuje najlepszą selektywność dla tej próbki; na selektywność znacząco wpływa wybór modyfikatora organicznego. Aplikacja demonstruje również wykonalność szybkiej LC z Ascentis Express dzięki niskiemu przeciwciśnieniu i wysokiej wydajności.