Analiza HPLC benzoesanu i sorbinianu w Ascentis® Express RP-Amide
CONDITIONS
column
Ascentis Express RP-Amide, 5 cm x 3 mm I.D., 2.7 μm particles (53916-U)
mobile phase
[A] 10 mM ammonium phosphate monobasic, pH 2.5 with phosphoric acid; [B] ethanol; (75:25, A:B)
flow rate
0.4 mL/min
column temp.
35 °C
detector
UV, 215 nm
injection
1 μL
sample
50 mg/L each
Opis
Komentarz do analizy
Ta aplikacja demonstruje przydatność Ascentis Express RP-Amide do skutecznego oddzielania sorbinianu i benzoesanu.